Wichtige Dokumente
S1647
(−)-Sinigrin Hydrat
≥98% (HPLC), from horseradish
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
horseradish
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
128 (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Kationenspuren
K: 8.4-10.8% (anhydrous)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
InChIKey
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)