Merck
A25120
Sigma-Aldrich
DEAE–Sephadex® A-25 Chlorid-Form
Synonym(e):
DEAE Sephadex®, Diethylaminoethyl Sephadex®
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
47101511
NACRES:
NA.56
Form
powder
Methode(n)
activity assay: suitable
Matrix
cross-linked dextran
Aktive Matrixgruppe
functional group
Perlengröße
40-125 μm (dry)
Porengröße
~30,000 Da exclusion limit
Betriebs-pH-Wert
2-9
Kapazität
3-4 meq/g ion exchange capacity
Kompatibilität
mode of use mixed weak and strong anion exchange chromatography
Allgemeine Beschreibung
Die Sephadex® Ionenaustauscher enthalten eine vernetzte Dextranmatrix mit funktionellen Gruppen. Diese Gruppen sind durch stabile Etherbindungen mit den Glucoseeinheiten in der Matrix verknüpft. DEAE Sephadex kann in der Ionenaustauschchromatografie für die Aufreinigung und Isolierung von Proteinen eingesetzt werden.
Die aktualisierte Produktnummer von A25120-100G lautet GE17-0170-01
Die aktualisierte Produktnummer von A25120-500G lautet GE17-0180-02
Anwendung
DEAE-Sephadex® A-25 wird wie folgt verwendet:
  • zum Bilden von DEAE-Sephadex A-25 (Formiat-Form) für die Extraktion von Glucosinolaten (GLS) mit Meerrettichpflanzen
  • bei der Bewertung des GLS-Gehalts in Kai-lan-Sprossen
  • bei der Herstellung und Aufreinigung von Endozepin aus Astrozyten
  • zum Identifizieren und Markieren eines insulinaktivierten Stickoxidsynthaseinhibitors (Protein) bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt (AMI)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schwacher Anionenaustauscher
  • Geeignet für Batch-Verfahren
  • Hohe Bindungskapazitäten
  • Nichtreaktiv gegenüber verbreitet eingesetzten wässrigen Pufferadditiven wie 8 mol/l Harnstoff und 6 mol/l Guanidinhydrochlorid
Rechtliche Hinweise
DEAE Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T M Parkinson
Journal of lipid research, 8(1), 24-29 (1967-01-01)
Various cellulose and dextran anion exchangers bind bile salts in vitro under conditions of pH and ionic strength resembling those in the lumen of the small intestine. Of these substances, diethylaminoethyl (DEAE) cellulose, guanidoethyl cellulose, and DEAE Sephadex reduced hypercholesterolemia
A C Newton et al.
Analytical biochemistry, 156(1), 56-60 (1986-07-01)
The greatly enhanced fluorescence of Tb3+ when complexed with dipicolinic acid affords a simple and highly sensitive method for monitoring continuous anion flux through the erythrocyte anion transporter, band 3. Dipicolinic acid (pyridine-2,6-dicarboxylic acid) is entrapped in human erythrocytes and
Human Lymphocyte Agglutinins in <I>Tursiops Truncatus</I> (Bottlenose Dolphin).
Hohn, D., et al.
Immunological Investigations, 12(5), 481-490 (1983)
Shu-Kui Wang et al.
Zhonghua nan ke xue = National journal of andrology, 8(3), 173-177 (2002-12-14)
To establish and evaluate the anti-human seminal plasma phospholipase A2 (PLA2) monoclonal antibody (McAb). After having been separated and purified from human seminal plasma by PEG precipitation, Sephacryl S-300 column chromatography, DEAE-Sephadex A-25 column chromatography and HA column chromatography, PLA2
Dong-Lin Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(2), 262-265 (2002-01-10)
Among 10 lipases tested, Candida rugosa lipase exhibited the best ability to catalyze the resolution of dl-menthol in organic solvent. The lipase was immobilized on different carriers, and the experiment was carried out with different acyl donors. The high yield