S9007
Spectinomycin -dihydrochlorid Pentahydrat
potency: ≥603 μg per mg
Synonym(e):
Actinospectacin, Actinospectacin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin, Spectinomycin HCL, Spectinomycin Hydrochloride, Spectinomycin hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (inorganic)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
≥603 μg per mg
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Farbe
white to pale buff
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
agriculture
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChIKey
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Resistenzmethode: Eine Mutation in rpsE, dem Gen für das ribosomale Protein S5, verhindert die Bindung von Spectinomycin. Resistenz erfolgt auch durch das Aminoglykosid-3-′-Adenyltransferase-Gen (aadA).
Antimikrobielles Spektrum: Spectinomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable