Wichtige Dokumente
S2647
Spectinomycin -dihydrochlorid Pentahydrat
powder, γ-irradiated
Größe auswählen
CHF 54.70
Größe auswählen
About This Item
CHF 54.70
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (inorganic)
Qualitätsniveau
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilität
γ-irradiated
Form
powder
Wirksamkeit
≥500 μg per mg
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: soluble at
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES String
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChIKey
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Resistenzmethode: Eine Mutation in rpsE, dem Gen für das ribosomale Protein S5, verhindert die Bindung von Spectinomycin. Resistenz erfolgt auch durch das Aminoglykosid-3-′-Adenyltransferase-Gen (aadA).
Antimikrobielles Spektrum: Spectinomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Verpackung
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?