Merck
P8010
Sigma-Aldrich
Natriumpyrophosphat
≥95%
Synonym(e):
Tetrabasisches Natriumdiphosphat, Tetranatriumdiphosphat
Größe auswählen
500 G
CHF 78.50
2.5 KG
CHF 360.00
CHF 78.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 78.50
2.5 KG
CHF 360.00
About This Item
Lineare Formel:
Na4P2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 78.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Dichte
2.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
InChIKey
FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Tetrabasisches Natriumpyrophosphat (Na4P2O7) ist eine ungiftige und biokompatible Verbindung, die als elektroaktives Medium für die Abblätterung der Oberflächenbeschichtung verwendet wird. Sie eignet sich auch als Zusatzstoff in der in der Lebensmittelindustrie.[1][2]
Anwendung
Na4P2O7 kann als anorganisches Additiv zur Verbesserung der Stabilität und elektrochemischen Leistung von Redox-Flow-Batterien verwendet werden.[3][4]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of inorganic additive sodium pyrophosphate tetrabasic on positive electrolytes for a vanadium redox flow battery
Park S, et al.
Electrochimica Acta, 121(12), 321-327 (2014)
Effect of inorganic additive sodium pyrophosphate tetrabasic on positive electrolytes for a vanadium redox flow battery.
Park SK, et al.
Electrochimica Acta, 121, 321-327 (2014)
Electrochemical exfoliation of graphite for producing graphene using saccharin
MK PK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(66), 53865-53869 (2015)
Mark Grossetete et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 28(4), 752-763 (2007-11-01)
Intracerebral hemorrhage (ICH) initiates an inflammatory response with secondary growth of hemorrhage and cell death. Matrix metalloproteinase (MMP) gelatinolytic activity is increased in ICH, and synthetic inhibitors to MMPs reduce edema and hemorrhage size. Recently, we found that tissue inhibitor
Wei Qiu et al.
Journal of lipid research, 50(9), 1814-1823 (2009-04-23)
Glucosamine impairs hepatic apolipoprotein B100 (apoB100) production by inducing endoplasmic reticulum (ER) stress and enhancing cotranslational and posttranslational apoB100 degradation (Qiu, W., R. K. Avramoglu, A. C. Rutledge, J. Tsai, and K. Adeli. Mechanisms of glucosamine-induced suppression of the hepatic
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf