Merck
Z225568
Gravierstift
carbide tip, pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
CHF 36.10
CHF 36.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 36.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 36.10
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Carpidspitze, Metallgehäuse und Clip.
Anwendung
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)