Wichtige Dokumente
S5171
Human Fibronectin
formulated with recombinant human fibronectin fragment III-C expressed in E. coli and fibronectin from human plasma, liquid, 2 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
sFN
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Superfibronectin from human plasma, solution, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Mol-Gew.
~235-270 kDa
Verpackung
pkg of 5 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Oberflächendeckung
1 μg/cm2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Anwendung
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protokolle
Fibronectin auf die gewünschte Konzentration verdünnen. Die optimalen Anhaftungsbedingungen sind vom Zelltyp und der Anwendung abhängig. Die typische Beschichtungskonzentration beträgt 1–5 ug/cm2. Protokoll, Produkte und häufig gestellte Fragen zur Fibronectin-Beschichtung.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.