Merck
F1056
Human Fibronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fibronectin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
289-149-2
MDL number:
Biological source:
human plasma
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fibronektin-Humanplasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Fibronektin ist ein hochmolekulares selbsthaftendes Glykoprotein, das vorwiegend in der extrazellulären Matrix (EZM) vorkommt und überall im Gewebe und Blut vorhanden ist. Aus dem hoch konservierten FN-Gen gehen beim Menschen durch alternatives Spleißen mindestens 20 Isoformen hervor, darunter Varianten wie zelluläres FN und Plasma-FN. Plasma-FN wird hauptsächlich in der Leber synthetisiert, wohingegen zelluläres FN, das nur 5 % der zirkulierenden Fibronektine ausmacht, lokal von verschiedenen Zelltypen produziert wird.
Application
Fibronektin-Humanplasma wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • in neuralem Selektionsmedium zur Beschichtung von Gewebekulturoberflächen für die neuronale Differenzierung
  • zur Beschichtung von Kulturgefäßen zur Charakterisierung von iPSC und aus iPSC entstandenen BMEC in 2D‑Zellkulturen
  • zur Beschichtung von Kulturträgern für Endothelzellkulturen
Biochem/physiol Actions
Fibronektin spielt eine wichtige Rolle in biologischen Prozessen. Es interagiert mit Oberflächenrezeptoren und anderen wichtigen EZM-Proteinen wie Kollagen, um zelluläre Signale zu vermitteln. Fibronektin ist an einer Vielzahl von Zellfunktionen wie etwa der Adhäsion, Zytoskelettorganisation, onkogenen Transformation, Zellmigration, Phagozytose, Hämostase und embryonalen Differenzierung beteiligt. Dieses Glykoprotein kann an Integrine, Kollagene, Fibrine und Glykosaminoglykane (GAG) binden. FN spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Ablaufs des Zellzyklus und der Zellproliferation. Diese Interaktion beeinflusst Cycline und Immediate-Early-Response-Gene und trägt so zu zellulären Prozessen im Zusammenhang mit Zellteilung und Zellwachstum bei. FN spielt außerdem eine Rolle beim Zellüberleben und beim Schutz vor Apoptose verschiedener Zelltypen, darunter Epithelzellen und Endothelzellen sowie Leukozyten. Bei diesen Zellen ist FN ausschlaggebend für das Überleben und die Verhinderung des programmierten Zelltods. Mutationen im FN-Gen sind mit FN-Glomerulopathie und spondylometaphysärer Dysplasie assoziiert. Fibronektin hat wichtige Funktionen bei der Wundheilung und in der extrazellulären Matrix (EZM) und ist daher für Anwendungen zur Gewebezüchtung (Tissue Engineering) geeignet.
Preparation Note
Dieses Produkt wird aus 0,05 M Tris-gepufferter Kochsalzlösung bei einem pH-Wert von 7,5 lyophilisiert. Es ist bei 1 mg/mL wasserlöslich und sollte mindestens 30 Minuten lang bei 37 °C gelöst werden. Eine kleine Menge ungelöstes Material kann dabei zurückbleiben. Die Leistung wird dadurch nicht beeinflusst. Die Proteinhomogenität wird mittels Immunelektrophorese beurteilt, das Protein wird auf Endotoxine getestet und das Ausgangsmaterial wurde im Test auf HIV, Hepatitis B und Hepatitis C als negativ befunden.
Bei der Beschichtung von Kulturoberflächen sollte Fibronektin in ausgeglichener steriler Kochsalzlösung verdünnt und möglichst dünn aufgetragen werden. Die behandelte Oberfläche sollte dann 45 Minuten bei Raumtemperatur luftgetrocknet werden und ist 2–4 Wochen bei 2–8 °C haltbar.
Disclaimer
Die rekonstituierte Lösung sollte in Arbeitsaliquoten bei maximal -20 °C aufbewahrt werden. Vortexmischen, übermäßiges Rühren oder zusätzliches Einfrieren/Auftauen des rekonstituierten Fibronektins werden nicht empfohlen.
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronektin-Humanplasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)