A-003-M
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
poly lysine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly-D-Lysin-Lösung, 1,0 mg/ml, The Poly-D-Lysine solution promotes the adhesion of tissues/sections to the culture vessel.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Specialty Media
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Beschichtung von Kulturgefäßen und Bereitstellung einer geeigneten Oberfläche für das Wachstum und die Anhaftung neuronaler Zellen.
- Bei der Vorbereitung von Deckgläsern zur Erleichterung der Anlagerung nicht-haftender Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die Poly-D-Lysin(PDL)-Lösung wird mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), Wasser oder 0,1 M Boratpuffer verdünnt.
- Arbeitsverdünnungen von 50 μg/ml bis 100 μg/ml sind in der Regel ausreichend.
- Für eine Oberflächenabdeckung von 3–10 μg/cm2
- PDL kann bei -20 ˚C bis zu 18 Monate lang aufbewahrt werden.
- Die beschichteten Platten können über Nacht 3 Stunden und bei Lagerung bei 4 ˚C bis zu 3 Tage lang aufbewahrt werden.
- PDL-beschichtete Platten können sofort verwendet oder bis zu 5 Tage in PBS gelagert werden.
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable