Fortfahren mit
F4759
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, powder, suitable for cell culture
Fibronectin bovine plasma
Synonym(e):
Fibronectin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 325.00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 569.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’100.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
EC Number:
289-149-2
MDL number:
Biological source:
bovine plasma
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥1 mg protein/mL
Mol wt:
~450 kDa
CHF 325.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fibronectin-Rinderplasma, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~450 kDa
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
≥1 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... FN1(2807940)
General description
Fibronektin ist ein Glykoprotein mit mehreren Domänen. Es besitzt eine N-terminale, zentrale Bindungsdomäne und eine Heparin-Bindungsdomäne. Fibronektin aus Rinderplasma besitzt eine Polypeptidkette mit Disulfidbindung und entspricht einem Molekulargewicht von 220 und 215 kDa.
Fibronektine sind adhäsive Glykoproteine, die sowohl als Zelloberflächenproteine als auch im Plasma zu finden sind. Fibronektin (FN) ist ein multifunktionales Glykoprotein, dessen Gen auf dem menschlichen Chromosom 2q34-36 lokalisiert ist. Dieses Gen umspannt 75 kb und besitzt 50 Exone. Es existieren zwei Haupt-Isoformen, eine lösliche und eine unlösliche Form. Erstere ist im Plasma vorhanden, während die unlösliche Form in Geweben und der extrazellulären Matrix (ECM) von Knorpel vorhanden ist. Es gibt etwa 20 verschiedene Formen von FN aufgrund des alternativen Spleißens einer variablen Region und zwei Typ-III-Exone, die als Extradomäne A und B bezeichnet werden.[1]
Application
Fibronektin aus Rinderplasma wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • zur Beschichtung der Deckgläser für Kulturen von dezidualen Stromazellen (DEC)[2]
  • Zellbewegungsassays (Kulturplatten wurden mit Fibronektin beschichtet)[3]
  • Zellspreitung und Immunfluoreszenz[4]
  • Proteinspezifität[5]
  • Integration von Sensorfilmen in mikrofluidischen Chips[6]
  • histologische und immunhistochemische (IHC) Analysen[7]
  • wird bei Primärzellkulturen von Patienten mit Lungenkarzinom eingesetzt[8]
Biochem/physiol Actions
Fibronektin ist ein Regulator von Proteingerüsten. Es koordiniert Zellprozesse wie Thrombozytenfunktionen, Wundheilung, Adhäsion, Migration und Aggregation.Studien zeigen, dass Zellen aus menschlicher Zahnpulpa (HDP) bei der anfänglichen Anhaftung und anschließenden Ausbreitung auf Fibronektin (FN) angewiesen sind. FN kann mitogene Aktivität zeigen, die Zellproliferation fördern und auch eine Rolle bei der Regulierung des Differenzierungsprozesses von Pulpa-Zellen zu Odontoplasten spielen. Das Vorhandensein von FN scheint das Schicksal und die Entwicklung von HDP-Zellen zu beeinflussen, insbesondere hinsichtlich ihrer Differenzierung zu Odontoblasten, die für die Dentinbildung in den Zähnen verantwortlich sind.
Disclaimer
Das Produkt sollte im Lieferzustand bei -20°C gelagert werden und bleibt mindestens zwei Jahre lang aktiv.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F1056F0635F0556
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
biological source
human fibroblasts
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
concentration
≥1 mg protein/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
~0.5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
~450 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
31 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronectin-Rinderplasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. charleston SC
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    culture reagent
    this works great for coating plates for cell culture
    Helpful?