Merck
R8875
Sigma-Aldrich
Rotenon
≥95% (HPLC), powder, NADH-CoQ reductase inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.42
Beilstein:
6773081
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Rotenon, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
159-164 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChIKey
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Allgemeine Beschreibung
Rotenon gehört zur Familie der Retinoide. In der Natur ist es in Pflanzen der Familie Leguminosae (Hülsenfrüchtler) vorhanden und gilt als zytotoxisch. Es wird häufig als Insektizid und Pestizid verwendet.
Anwendung
Anwendungen von Rotenon sind:
  • Untersuchung seiner Auswirkung auf die Zellproliferation
  • Nachweis der Produktion von zellulären reaktiven Sauerstoffspezies in isolierten Mitochondrien aus dem Vorderhirn der Ratte
  • zur Messung von mitochondrialer Enzymaktivität
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt den mitochondrialen Elektronentransport.
Rotenon wirkt bei Nicotinamidadenin-Dinukleotid (NADH):Ubichinon-Oxidoreduktase hemmend auf den mitochondrialen Elektronentransport. Es wird durch das Exoskelett von Gliederfüßern gut absorbiert, jedoch kaum über die Haut oder den Magendarmtrakt von Säugetieren aufgenommen. Rotenon wirkt als neurotoxisches Mittel, das in Tiermodellen Parkinson-ähnliche Zustände für die Erforschung von Ätiologie und Interventionen hervorrufen kann. Der primäre Wirkmechanismus von Rotenon ist die Hemmung des Komplexes I, gefolgt von der Erzeugung von oxidativem Stress und oxidativen Schäden. Da Rotenon lipophil ist, dringt es leicht in das Gehirn ein, wo es sich an den mitochondrialen Komplex I der Elektronentransportkette (ETC) anheftet und diesen hemmt.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt ist bei 0,5 mg/ml in DMSO löslich. Laut anderen Quellen kann es bis zu 100 mM in DMSO aufgelöst werden. Dies wurde jedoch nicht verifiziert.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Loss of Sirt1 promotes prostatic intraepithelial neoplasia, reduces mitophagy, and delays PARK2 translocation to mitochondria
Di SG, et al.
The American Journal of Pathology, 185(1), 266-279 (2015)
Jin Bu et al.
Life sciences, 231, 116581-116581 (2019-06-21)
The aims of this study were to investigate the effect of colonic electrical stimulation (CES) on delayed colonic transit in Parkinson's disease (PD) model induced by rotenone and its possible mechanisms. Sprague-Dawley male rats were implanted with a pair of
Metformin decreases glucose oxidation and increases the dependency of prostate cancer cells on reductive glutamine metabolism
Fendt SM, et al.
Cancer Research (2013)
Parkinson's Disease and Movement Disorders, 81-81 (2007)
Jun Matsumoto et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(1), 164-170 (2007-10-24)
Alveolar echinococcosis, which is due to the massive growth of larval Echinococcus multilocularis, is a life-threatening parasitic zoonosis distributed widely across the northern hemisphere. Commercially available chemotherapeutic compounds have parasitostatic but not parasitocidal effects. Parasitic organisms use various energy metabolic