Fortfahren mit
A8674
Antimycin A
from Streptomyces sp., mitochondrial electron transport chain complex III inhibitor, powder
Synonym(e):
Antipiricullin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 204.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 363.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 115.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Antimycin A aus Streptomyces sp.,
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1cccc(C(=O)N[C@H]2[C@@H](C)OC(=O)C(CCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)OC2=O)c1O
InChI
1S/C28H40N2O9/c1-6-7-8-9-11-20-25(39-22(32)14-16(2)3)18(5)38-28(36)23(17(4)37-27(20)35)30-26(34)19-12-10-13-21(24(19)33)29-15-31/h10,12-13,15-18,20,23,25,33H,6-9,11,14H2,1-5H3,(H,29,31)(H,30,34)/t17-,18+,20?,23+,25+/m1/s1
InChI key
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
General description
Chemische Struktur: Peptid
Antimycin ist ein Antibiotikum, das von Streptomyces-Spezies erzeugt wird. Es hemmt den mitochondrialen Elektronentransportkettenkomplex III und begünstigt die Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), wodurch die mitochondriale Depolarisierung beeinträchtigt wird. Es hemmt die Stickoxid-vermittelte Apoptose und moduliert die Freisetzung von Cytochrom C. Es unterdrückt die Tumorgenese in Lungenkrebszellen und könnte ein potenzielles Therapeutikum sein.Antimycin A dient als Positivkontrolle für die Superoxidbildung.
Application
Antimycin A aus Streptomyces sp. wurde wie folgt verwendet:
  • als Hemmer der Atmungskette in neuronalen Kulturen
  • im Organellen-ATP-Produktionsassay in Trypanosoma brucei-Zellen
  • im Atmungsassay für papillären Schilddrüsenkarzinom(PTC)-Zelllinien
Antimycin A wurde zur Untersuchung der spezifischen Stellen der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies in von der Skelettmuskulatur von Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung isolierten Mitochondrien und seiner Beziehung zu durch körperliche Ertüchtigung eingeleiteten lokalen oxidativen Stress eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von Elektronentransfer bei Komplex III. Induziert Apoptosis
Analysis Note
A mixture of antimycins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5921A2411S6942
description
-
description
Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
description
Ready Made Solution, 1 mM in DMSO (100 μg/214 μL)
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What is MW of Antimycin A from Streptomyces sp. (A8674)?
    1 answer
    1. The product is a mixture of antimycin forms, each with a unique molecular weight. The approximate molecular weights of each form are as follows:
      Antimycin A1 - 548.6 g/mol
      Antimycin A2 - 534.6 g/mol
      Antimycin A3 - 520.6 g/mol
      Antimycin A4 - 506.6 g/mol
      The percentage of each form is lot specific and are determined by HPLC. This information is reported in the Certificate of Analysis. A review of recent lots indicates an approximate average molecular weight of 532 g/mole.
      Helpful?
  2. How long we can keep antimycin a solution in dmso and at what temperature its storage is preferable.
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in ethanol at 50 mg/mL. Stock solutions prepared in ethanol are stable when stored in aliquots at –20 °C. The solution stability in DMSO has not been determined but is expected to be comparable to ethanol. While a time frame has not been established, stock solutions are quite stable. A general range of 1-3 months is suggested.
      Helpful?
  3. Hello,I bought your company's product but I don't have a instruction book.So I wonder the solubility of this reagent in different solvents.
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in ethanol at 49 - 51 mg/mL. The rate varies slightly from lot to lot and is reported on the batch-specific Certificate of Analysis. Other published solvents include ether, acetone, chloroform, and other alcohols. Rates of each are not published. A Certificate may be downloaded in the DOCUMENTATION section, under 'Certificate of Analysis':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a8674#product-documentation
      Helpful?
  4. I have already known that Antimycin A is stable in a 95% alcoholic solution for four months at 4 °C.But how can I keep it as long as possible?
    1 answer
    1. Unfortunately, the stability of this product in solution is not determined.
      Helpful?
  5. Is this product light sensitive?
    1 answer
    1. According to the SDS and a publication in the Journal of the American Chemical Society (JACS, 71, 2436, 1949), this compound, in alcoholic solutions, appears
      to be stable nearly indefinitely under ordinary laboratory conditions. No particular sensitivity to light or to atmospheric oxygen has been noted. Please see the link below to review the information listed in the SDS, section 7.2:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/sigma/a8674
      Helpful?
  6. Can solutions of Antimycin A, Product A8674, be stored?
    1 answer
    1. It has been reported that in a 95% alcoholic solution, Antimycin A is stable for four months at 4 °C.
      Helpful?
  7. What is the shipping and storage temperature for Product A8674, Antimycin A from Streptomyces?
    1 answer
    1. Antimycin A is stable at ambient temperature for up to 2 weeks and is shipped at ambient temperatures to reduce shipping costs to the customer. Once received, it should be stored in the freezer at -20°C.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the working concentration for Antimycin A, Product A8674?
    1 answer
    1. A concentration of 2 micrograms/ml (1000 fold dilution from a DMSO stock solutions) was reportedly used on endothelial cells per Wilkinson, J.A., and Jacob, R., Agonist-induced calcium and oxidative stress responses in endothelial cells. Biochem. Soc. Trans., 31, 960-962 (2003).
      Helpful?
  10. What is Antimycin A, Product A8674, soluble in?
    1 answer
    1. Antimycin A is soluble in DMSO at 2 mg/mL and in 95% ethanol at 50 mg/mL. It is also freely soluble in ether, acetone, and chloroform. It is insoluble in water.