Merck
C2920
Sigma-Aldrich
Carbonylcyanid-4-(trifluormethoxy)phenylhydrazon
≥98% (TLC), powder, Mitophagy inducer
Synonym(e):
FCCP, Mesoxalonitril-4-trifluormethoxyphenylhydrazon
Größe auswählen
10 MG
CHF 362.00
50 MG
CHF 617.00
CHF 362.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 362.00
50 MG
CHF 617.00
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4NHN=C(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.17
Beilstein:
664446
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 362.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Carbonylcyanid-4-(trifluormethoxy)phenylhydrazon, ≥98% (TLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
174-175 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
InChIKey
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
FCCP ist ein Protonophor (H+ -Ionophor) und Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung in Mitochondrien.[1] Es kann Plasma und die Membranen von Mitochondrien depolarisieren. FCCP hat nachweislich mehrere Auswirkungen auf zelluläres Calcium. Berichten zufolge hemmt es außerdem den K+-Fluss im Hintergrund und induziert ein geringes Einströmen, reduziert den pH-Wert um 0,1 Einheiten und induziert einen Anstieg der intrazellulären [Na+]-Konzentration. FCCP stimuliert die Aktivität von Mg2+-ATPase, hemmt die Produktion von β-Amyloid und ahmt die Wirkung des selektiven Glutamatantagonisten N-Methyl-D-Aspartat (NMDA) auf die Produktion von mitochondrialem Superoxid nach.
Anwendung
Carbonylcyanid-4-(trifluormethoxy)phenylhydrazon (FCCP) wird in der Zellkultur als Entkopplerverwendet: zur Untersuchung der Auswirkungen auf thermogene Adipozyten der Maus[2], zurUntersuchung der Auswirkungen auf die β-Oxidation in Mitochondrien der Maus[3], zur Untersuchung der Auswirkungen auf den Stoffwechsel in dendritischen Zellen aus dem Knochenmarkder Maus[4]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isa Mambetsariev et al.
Journal of clinical medicine, 8(7) (2019-07-19)
Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive neuroendocrine disease with an overall 5 year survival rate of ~7%. Although patients tend to respond initially to therapy, therapy-resistant disease inevitably emerges. Unfortunately, there are no validated biomarkers for early-stage SCLC
Kyu-Sang Park et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 443(3), 344-352 (2002-01-26)
We investigated the effects of carbonylcyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone (FCCP), a protonophore and uncoupler of mitochondrial oxidative phosphorylation in mitochondria, on plasma membrane potential and ionic currents in bovine aortic endothelial cells (BAECs). The membrane potential and ionic currents of BAECs were
Aleksandar Rakovic et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1428-1441 (2018-10-31)
The Parkinson's disease (PD)-related ubiquitin ligase Parkin and mitochondrial kinase PINK1 function together in the clearance of damaged mitochondria. Upon mitochondrial depolarization, Parkin translocates to mitochondria in a PINK1-dependent manner to ubiquitinate outer mitochondrial membrane proteins. According to the current
Federica Morani et al.
Scientific reports, 9(1), 11878-11878 (2019-08-17)
Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) is a rare early-onset neurological disease caused by mutations in SACS, which encodes sacsin. The complex architecture of sacsin suggests that it could be a key player in cellular protein quality control system.
Catherine G Burke et al.
Scientific reports, 9(1), 11489-11489 (2019-08-09)
Early life environmental exposures drive lasting changes to the function of the immune system and can contribute to disease later in life. One of the ways environmental factors act is through cellular receptors. The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is expressed
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research