Fortfahren mit
75351
Oligomycin A
≥99% (HPLC)
Oligomycin A
Synonym(e):
MCH 32
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 442.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H74O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
791.06
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-437-3
Beilstein/REAXYS Number:
5702132
MDL number:
CHF 442.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1CCC2OC3(CC[C@@H](C)C(C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)C(OC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C\1)[C@H]2C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15+,21-18+/t25-,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34?,35?,36?,38+,40-,41?,42-,44+,45?/m1/s1
InChI key
MNULEGDCPYONBU-VVXVDZGXSA-N
General description
Chemische Struktur: Macrolid
Application
Oligomycin wird verwendet, um die Saccharosesynthese und 14C-Translokation in Sonnenblumenblättern zu hemmen, um die Antibiotikaresistenz zu untersuchen, und um die Halsschlagader-Chemorezeptorreaktionen auf O2 und CO2 bei Katzen zu untersuchen. Hemmt das Wachstum von Rhondotorula glutinis, Aspergillus niger und anderen Schimmelpilzen.[1]
Biochem/physiol Actions
Oligomycin blockiert die oxidative Phosphorylierung und die Elektronentransportkette, indem es die membrangebundene ATP-Synthase (ATPase) und den Protonenkanal (Pumpe, FO-Untereinheit)-Blocker hemmt.
Packaging
In bodenlosen Glasflaschen. Der Inhalt befindet sich innerhalb eines eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O487649545559983
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oligomycin A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. For how long does the product remain stable once dissolved, aliquoted and stored at -20°C?
    1 answer
    1. Storage of stock solutions at -20°C is stable for 1 month.
      Helpful?
  4. Does this product contain thimerosal or any mercury-containing preservatives?
    1 answer
    1. This is a pure product, not containing any preservative or thimerosal.
      Helpful?
  5. What's it's solubility in dmso
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO, however other Oligomycin products have been found to be soluble at in DMSO at 50 mg/ml.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review