255300
3-Amino-salicylsäure
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
3-Amino-2-hydroxy-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
3-Amino-salicylsäure, 97%
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable