R7755
RPMI-1640-Medium
AutoMod™, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Without L-glutamine and sodium bicarbonate.
Menge
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable