Merck
R8758
Sigma-Aldrich
RPMI-1640-Medium
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
RPMI-1640-Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI-1640 Medium wurde 1966 im Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als Modifikation des McCoy-5A-Mediums wurde es für lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur formuliert, hat sich aber seitdem auch für viele adhärente Zellen als geeignet erwiesen.
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Anwendung
RPMI-1640-Medium wird als Medium zur Erhaltung von Zelllinien verwendet und dient für verschiedene Zellen als Medium.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E L Davies et al.
Clinical and experimental immunology, 145(1), 183-189 (2006-06-24)
An increasing number of cell types, including peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), have been demonstrated to release heat shock proteins (Hsps). In this paper we investigate further the hypothesis that Hsps are danger signals. PBMCs and Jurkat cells released Hsp70
Anders Abildgaard et al.
Psychoneuroendocrinology, 79, 40-48 (2017-03-05)
The gut microbiota has recently emerged as an important regulator of brain physiology and behaviour in animals, and ingestion of certain bacteria (probiotics) therefore appear to be a potential treatment for major depressive disorder (MDD). However, some conceptual and mechanistical
Katarzyna A Podyma-Inoue et al.
Cancer genomics & proteomics, 13(6), 443-452 (2016-11-04)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs)-dependent endocytic events have been involved in glioma progression. Thus, comprehensive understanding of the intracellular trafficking complexes formed in presence of HSPGs would be important for development of glioma treatments. Subcellular fractionation was used to separate vesicles
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Samira Khiar et al.
Scientific reports, 7(1), 2561-2561 (2017-06-02)
The type I interferon response plays a pivotal role in host defense against infectious agents and tumors, and promising therapeutic approaches rely on small molecules designed to boost this system. To identify such compounds, we developed a high-throughput screening assay
Protokolle
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Verwandter Inhalt
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.