Merck
R7509
Sigma-Aldrich
RPMI-1640-Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and phenol red, Sterile liquid,suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
RPMI-1640-Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI-1640-Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten. 
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Anwendung
RPMI-1640-Medium wird wie folgt verwendet:
  • zum Kultivieren von Mantelzelllymphomzellen
  • zum Kultivieren von Mauspodozyten
  • bei der Extraktion von Gesamtknochenmark aus Femur- und Tibiaknochen von Ratten
Sonstige Hinweise
Phenolrot beeinträchtigt nachweislich das Wachstum mancher Zellen bei klonaler Dichte.
Dieses Medium eignet sich für das Arbeiten mit Stammzellen oder die Kultivierung von Zellen bei geringer Dichte.
Auch empfohlen für die In-vitro-Diagnostik.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ingvild S M Gabrielsen et al.
PloS one, 14(7), e0218858-e0218858 (2019-07-02)
Antigen presenting cells (APCs) in the thymus play an essential role in the establishment of central tolerance, i.e. the generation of a repertoire of functional and self-tolerant T cells to prevent autoimmunity. In this study, we have compared the transcriptomes
Alyson A Fiorillo et al.
Frontiers in immunology, 11, 151-151 (2020-03-11)
MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNA molecules that regulate important intracellular biological processes. In myasthenia gravis (MG), a disease-specific pattern of elevated circulating miRNAs has been found, and proposed as potential biomarkers. These elevated miRNAs include miR-150-5p, miR-21-5p, and miR-30e-5p
Ida Marie Rundgren et al.
Journal of immunological methods, 461, 53-62 (2018-06-16)
Monocytes are important for innate immunity and include the classical (CD14brightCD16negative), intermediate (CD14brightCD16dim) and non-classical (CD14dimCD16bright) monocyte subsets. The quantification of these functionally different subsets in peripheral blood may become useful for diagnosis and follow-up in human diseases. The aim
Timurs Maculins et al.
Scientific reports, 6, 18940-18940 (2016-01-09)
Ubiquitin signalling regulates most aspects of cellular life, thus deregulation of ubiquitylation has been linked with a number of diseases. E3 ubiquitin ligases provide substrate selectivity in ubiquitylation cascades and are therefore considered to be attractive targets for developing therapeutic
Deepak Kumar et al.
Aging, 14(5), 2081-2100 (2022-03-02)
Alterations in RNA splicing are associated with different malignancies, including leukemia, lymphoma, and solid tumors. The RNA splicing modulators such as FD-895 and pladienolide B have been investigated in different malignancies to target/modulate spliceosome for therapeutic purpose. Different cell lines