G7513
L-Glutamin -Lösung
200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
Glavamin, Levoglutamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
300
400
Produktlinie
BioXtra
Form
solution
Konzentration
200 mM
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ggt1(116568)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Anwendung
Empfehlung
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Bedeutung und Verwendung von Glutamin in der Hybridom- und Säugerzellkultur
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protokolle
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..