Merck
R2405
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Medium
StableCell, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
RPMI-1640-Medium
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Produktbezeichnung
StableCell RPMI-1640, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
stable glutamine: yes
HEPES: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Sonstige Hinweise
Das RPMI-1640-Medium enthält zusätzlich ein L-Ala-L-Gln-Dipeptid. Dadurch liegt eine stabilere Form des Glutamins für die Zellkultur vor. Die Aminosäure L-Glutamin in freier Form ist in der Zellkultur instabil.
Rechtliche Hinweise
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Naike Casagrande et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
A high platelet count is associated with a poor prognosis in ovarian cancer (OvCa). Despite good clinical responses with platinating agents in combination with taxanes, numerous OvCa patients relapse due to chemotherapy resistance. Here, we report that treatment of OvCa
Y Zhou et al.
Oncogene, 36(6), 731-745 (2016-08-02)
microRNA (miRNA) dysregulation is a common feature of cancer cells, but the complex roles of miRNAs in cancer are not fully elucidated. Here, we used functional genomics to identify oncogenic miRNAs in non-small cell lung cancer and evaluate their impact
Gholamreza Bidkhori et al.
Frontiers in physiology, 9, 916-916 (2018-08-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a deadly form of liver cancer with high mortality worldwide. Unfortunately, the large heterogeneity of this disease makes it difficult to develop effective treatment strategies. Cellular network analyses have been employed to study heterogeneity in cancer
Chella Krishna Vadivel et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-21)
Perturbation in JAK-STAT signaling has been reported in the pathogenesis of cutaneous T cell lymphoma (CTCL). JAK3 is predominantly associated with the intra-cytoplasmic part of IL-2Rγc located in the plasma membrane of hematopoietic cells. Here we demonstrate that JAK3 is
Simone Mester et al.
mAbs, 13(1), 1893888-1893888 (2021-03-12)
Albumin has a serum half-life of 3 weeks in humans. This feature can be used to improve the pharmacokinetics of shorter-lived biologics. For instance, an albumin-binding domain (ABD) can be used to recruit albumin. A prerequisite for such design is that