Merck
FG1215
Sigma-Aldrich
RPMI-1640-Medium
With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Größe auswählen
500 ML
CHF 37.70
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 37.70
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
RPMI-1640-Medium, With L-alanyl-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
sterile
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
stable glutamine: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI 1640 Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoys 5A Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt.
Anwendung
RPMI-1640 Medium wird zur Kultivierung von murinen Fibroblasten eingesetzt.[1] Es wurde außerdem zur Kultivierung von menschlichen Ovarialzellen und Soemmerring-Ganglion-Zellen von der Ratte verwendet.[2]
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Granados et al.
Journal of cardiovascular translational research, 10(4), 374-390 (2017-05-04)
Decellularized scaffolds represent a promising alternative for mitral valve (MV) replacement. This work developed and characterized a protocol for the decellularization of whole MVs. Porcine MVs were decellularized with 0.5% (w/v) SDS and 0.5% (w/v) SD and sterilized with 0.1%
Andres Binolfi et al.
Nature communications, 7, 10251-10251 (2016-01-26)
Cellular oxidative stress serves as a common denominator in many neurodegenerative disorders, including Parkinson's disease. Here we use in-cell NMR spectroscopy to study the fate of the oxidation-damaged Parkinson's disease protein alpha-synuclein (α-Syn) in non-neuronal and neuronal mammalian cells. Specifically
Julia Huetter et al.
Cancer immunology research, 8(7), 895-911 (2020-04-22)
The immunoglobulin-like domain containing receptor 2 (ILDR2), a type I transmembrane protein belonging to the B7 family of immunomodulatory receptors, has been described to induce an immunosuppressive effect on T-cell responses. Besides its expression in several nonlymphoid tissue types, we