Merck
P8038
Sigma-Aldrich
Proteinase, bakteriell
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
Synonym(e):
Proteinase aus Bacillus licheniformis, Alkalische Protease, Protease aus Bacillus licheniformis, Subtilopeptidase A
Größe auswählen
50 MG
CHF 112.00
100 MG
CHF 210.00
250 MG
CHF 340.00
1 G
CHF 1’460.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 112.00
100 MG
CHF 210.00
250 MG
CHF 340.00
1 G
CHF 1’460.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Typ
Type XXIV
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase
≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase
7.0-14.0 units/mg solid
Mol-Gew.
27 kDa
Aufgereinigt durch
crystallization
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Spezifität
Subtilisin A gehört zur Familie der Serin S8-Endoproteinasen. Es weist eine breite Spezifität mit Präferenz für ein großen ungeladenen Rest an Position P1 auf. Es hydrolysiert native und denaturierte Proteine und ist unter alkalischen Bedingungen aktiv.
Anwendung
Das Enzym von Sigma wurde zur Optimierung der Freisetzung aller mitochondrialen Populationen aus homogenisiertem Ventrikelgewebe von Rattenherzen eingesetzt. [1] Es wurde außerdem bei der Vorhybridisierungsbehandlung formalinfixierter Paraffinschnitte von Leberproben zum Nachweis humaner und viraler DNA verwendet.[2]
Dieses Produkt ist ein proteolytisches Enzym, das aus der Fermentation von Bacillus licheniformis isoliert wird. Es ist eine Serin-Endoproteinase mit einer breiten Spezifität für native und denaturierte Proteine, die unter alkalischen Bedingungen aktiv ist. Produkt P8038, auch als Subtilisin Carlsberg bekannt, wurde zur Hydrolyse von Herzzellen für die Untersuchung der Stilllegung von kardialen mitochondrialen NHE1[3] eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinase katabolisiert Proteine durch Hydrolyse von Peptidbindungen. Proteasen werden durch Serin-Aktivstelleninhibitoren wie Phenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) und Diisopropylfluorphosphat inaktiviert.
Physikalische Eigenschaften
Subtilisin ist eine nicht-glycosylierte Einzelpolypeptidkette ohne Disulfidbindungen und besitzt ein Molekulargewicht von 27 KDa.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin pro min bei pH 7,5 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu Reagenz).
Hinweis zur Analyse
Aminosäureanalyse und isoelektrische Fokussierungselektrophorese entsprechend Subtilisin Carlsberg.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rebecca Anna-Maria Kenngott et al.
Cells, tissues, organs, 200(2), 153-170 (2015-05-23)
In the present investigation, bovine ovary prenatal development was studied using immunohistochemistry and laser-assisted microdissection (LAM). A major aim of this study was to evaluate the protein expression pattern of intermediate filaments (IF) and distinguish S100 protein (S100 alpha and
Joseph W Starnes et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 102(5), 1793-1798 (2007-02-17)
Exercise provides cardioprotection against ischemia-reperfusion injury, a process involving mitochondrial reactive oxygen species (ROS) generation and calcium overload. This study tested the hypotheses that isolated mitochondria from hearts of endurance-trained rats have decreased ROS production and improved tolerance against Ca(2+)-induced
Christian Czernohlavek et al.
Biointerphases, 15(1), 011002-011002 (2020-01-18)
The implementation of self-assembled biomolecules on solid materials, in particular, sensor and electrode surfaces, gains increasing importance for the design of stable functional platforms, bioinspired materials, and biosensors. The present study reports on the formation of a planar hybrid lipid/polymer
N V Naoumov et al.
Journal of clinical pathology, 41(7), 793-798 (1988-07-01)
A rapid and reproducible technique for in situ hybridisation, using biotin labelled probes for the Y chromosome, human DNA, hepatitis B virus DNA and cytomegalovirus DNA on formalin fixed, paraffin embedded liver tissue, was developed. The degree of proteolytic digestion
María C Villa-Abrille et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 300(4), H1237-H1251 (2011-02-08)
Inhibition of Na(+)/H(+) exchanger 1 (NHE1) reduces cardiac ischemia-reperfusion (I/R) injury and also cardiac hypertrophy and failure. Although the mechanisms underlying these NHE1-mediated effects suggest delay of mitochondrial permeability transition pore (MPTP) opening, and reduction of mitochondrial-derived superoxide production, the
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the pI of Product P8038, Proteinase, bacterial?
    1 answer
    1. One reference gives a pI of 9.4 for subtilisin Carlsberg. See: Zacharis, E. et al., Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 96, 1201-1205 (1999).
      Helpful?
  2. What is the pH optimum for Product P8038, Proteinase, bacterial?
    1 answer
    1. Two references cite pH 7.5 as optimal for this enzyme: (a) Ricks et al., Biotechnol. Prog., 8, 197-203 (1992), (b) Doswald et al., Bioorg. Med. Chem.,  2, 403-410 (1994).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the molecular weight (MW) of Product P8038, Proteinase, bacterial?
    1 answer
    1. The enzyme has a MW of 27.5-27.6 kDa. See DeLange & Smith, J. Biol. Chem., 243(9), 2134-2142 (1968).
      Helpful?
  5. How long can I store stock solutions of Product P8038, Proteinase, bacterial?
    1 answer
    1. Our notes indicate that a 0.1% solution (1 mg/mL) in PBS or TBS can be stored for about a week at 0-4°C.  For longer term storage, we would advise freezing the stock solution in aliquots.