Merck
C2-BIOC
Sigma-Aldrich
Kollagenase Typ II, Cls II
Synonym(e):
Collagen A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.78
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist identisch mit Biochrom GmbH Artikelnummern C2-22 und C2-28. Enzymgemisch aus Kollagenase und Clostripain mit tryptischer und proteolytischer Aktivität aus Clostridium histolyticum. Diese Zubereitung weist eine hohe Clostripain-Aktivität auf, und die tryptische Aktivität ist nahe an Typ I. Geeignet für Gewebe aus Leber, Knochen, Schilddrüse, Herz und Speicheldrüse. Die spezifische Aktivität beträgt 125 bis 250 Mandl-Einheiten je Milligramm pulverförmige Substanz.
Kollagenase Typ II (Klasse II) ist eines der Haupt-Gewebedissoziationsenzyme, die von Clostridium histolyticum erzeugt werden. Sie unterstützt den Verdau der von der Kollagenase Typ I, erzeugten kleineren Kollagenfragmente. Kollagenasen, die der Familie der Matrix-Metalloproteasen (MMP) angehören, verdauen Kollagen in der extrazellulären Matrix (ECM). Kollagene sind Proteine mit Dreifachhelix-Struktur, die drei Kollagen-Polypeptide mit hoher Zugfestigkeit umfassen.
Anwendung
Kollagenase Typ II (Klasse II) wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Roswell Park Memorial Institute(RPMI)-1640-Medien für den Verdau von Lebergewebe
  • zum Perfundieren von Mäuseherzen für die Isolierung von epikardialen Stromazellen (EpiSC)
  • für Verdau und Injektion der Kollagenase in die intrarenale Aorta abdominalis zur Nierenperfusion.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu-Yao Zhang et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 340-340 (2022-07-27)
Nucleus pulposus mesenchymal stem cells (NPMSCs) transplantation is a promising treatment for intervertebral disc degeneration (IVDD). However, the transplanted NPMSCs exhibited weak cell proliferation, high cell apoptosis, and a low ability to resist the harsh microenvironment of the degenerated intervertebral
Fanglong Song et al.
Inflammation, 46(2), 739-751 (2022-12-09)
Osteoarthritis (OA) is believed to be linked with cartilage degeneration, subchondral bone sclerosis, and synovial inflammation that lead to joint failure, and yet treatment that can effectively reverse the pathological process of the disease still not exists. Recent evidence suggests
Tissue dissociation enzymes for adipose stromal vascular fraction cell isolation: a review
Lockhart RA, et al.
Journal of stem cell research & therapy (2015)
Zijie Zhou et al.
Aging and disease (2023-05-17)
Intervertebral disc degeneration is a leading cause of disability in the elderly population. Rigid extracellular matrix is a critical pathological feature of disc degeneration, leading to aberrant nucleus pulposus cells (NPCs) proliferation. However, the underlying mechanism is unclear. Here, we
Yuan Yang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 410, 115364-115364 (2020-12-09)
Semaphorin (Sema) 3A and Sema 4A are immunomodulatory molecules with a common receptor, neuropilin-1 (NRP-1), on the immune cells. Sema 3A binds to NRP-1 and inhibits T cell activation and inflammation, while Sema 4A binds to NRP-1 and promotes T