The molecular weight for this product is not determined.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 64.60 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 192.00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 728.00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’130.00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-642-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥5 units/mg solid
Biological source:
bovine pancreas
CHF 64.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type I
form
powder
specific activity
≥5 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
Protease is an enzyme used to break down proteins by hydrolyzing peptide bonds. Protease is used to degrade proteins, to study protease inhibitors and to study thermal inactivation kinetics. Product P4630 is from bovine pancreas. Protease from bovine pancrease (type I) has been used for the extraction of hemicellulose[1].
Biochem/physiol Actions
Protease catabolizes proteins by hydrolysis of peptide bonds. Proteases are inactivated by serine active-site inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate.
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent), unless otherwise indicated.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥5 units/mg solid | specific activity ≥125 units/mg protein | specific activity ≥6,000 BAEE units/mg protein | specific activity ≥7,500 BAEE units/mg solid |
| biological source bovine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source - |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| type Type I | type - | type Type XI | type - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
분자량이 어떻게 되나요?