N6250
1,3-Dihydroxynaphthalin
≥99% purity , crystalline
Synonym(e):
1,3-Naphthalindiol, Naphthoresorcin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
1,3-Dihydroxynaphthalin, ≥99%, crystalline
Assay
≥99%
Form
crystalline
Farbe
white to tan
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
124-125 °C
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL
λmax
288 nm (298 nm (ethanol))
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChIKey
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable