The product does not need to be sequenced to get released. Unfortunately there is no in-house information about product sequence.
Wichtige Dokumente
P6181
Endoproteinase Glu-C aus Staphylococcus aureus V8
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Synonym(e):
V8 Protease
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Proteomics Grade
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids
Eignung
suitable for protein sequencing
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- Zum Erhalt proteolytischer Spaltungsfragmente des S-Schicht-Proteins (aus Bacillus stearothermophilus ATCC 12980) zur Durchführung von Affinitätsstudien.[1]
- Zur enzymatischen Spaltung von nativem VSTx-3 (Voltage Sensor Toxin 3)-Peptid zur Bestimmung seiner Sequenz.[2]
- Zur eingeschränkten Proteolyse von rekombinanter aufgereinigter PimA (Phosphatidylinositolmannosyltransferase).[3]
- Beim Aufschluss von glykolysiertem Hämoglobin zur Isotopenverdünnung-Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie-Analyse.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
-
Hi, I was just wondering you can give me the amino acid sequence for this protein. I can't find it on the page.