Wichtige Dokumente
P2922
Endoproteinase Glu-C aus Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Synonym(e):
V8 Protease
Größe auswählen
CHF 79.60
Größe auswählen
About This Item
CHF 79.60
Empfohlene Produkte
Typ
Type XVII-B
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
500-1,000 units/mg solid
Mol-Gew.
29 kDa
Aufgereinigt durch
chromatography
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.