P4439
Phosphatase, alkalisch aus Schweineniere
lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein
Synonym(e):
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥100 DEA units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ≥50%
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)