Merck
N2770
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST, chromogenic, tablet
Synonym(e):
pNPP tablets
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.83
Produktbezeichnung
SIGMAFAST-p-Nitrophenylphosphat-Tabletten, tablet, To prepare 20 mL
Qualitätsniveau
Form
tablet
Löslichkeit
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Zur Verwendung als lösliches Substrat für den Nachweis einer alkalischen Phosphatase-Aktivität in Enzym-Immunassays (EIA) entwickelt. pNPP ist das bevorzugte Substrat für hochempfindliche alkalische Phosphatase-basierte EIA-Assays. Eine pNPP-Tablette und eine Tris-Puffer-Tablette werden in entionisiertem Wasser aufgelöst, wodurch ein gebrauchsfertiges Substrat gewonnen wird. Jeder FAST-pNPP-Tablettensatz von Sigma liefert eine Lösung mit 1,0 mg/mL pNPP und 0,2 M Tris-Puffer. Die Ergebnisse von EIA-Tests, in denen pNPP verwendet wird, können entweder nach einer bestimmten Zeit abgelesen oder mit 3 N NaOH gestoppt werden, wenn die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt abgelesen werden sollen. Die SIGMAFAST-Tabletten benötigen zum Ansatz einer aktiven Substratlösung lediglich die Zugabe von destilliertem oder entionisiertem Wasser. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
Rekonstituierung
Jeder in 20 mL entionisiertem Wasser aufgelöste Tablettensatz ergibt eine gebrauchsfertige gepufferte Lösung, die pNPP enthält.
Rechtliche Hinweise
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phillipp Hartmann et al.
Frontiers in physiology, 12, 699253-699253 (2021-08-06)
Alcohol-associated liver disease (ALD) is an important cause of morbidity and mortality worldwide. The intestinal microbiota is involved in the development and progression of ALD; however, little is known about commensal fungi therein. We studied the dynamic changes of the
G Gasperini et al.
Infection and immunity, 89(4) (2020-12-16)
Typhoid and paratyphoid fevers have a high incidence worldwide and coexist in many geographical areas, especially in low-middle-income countries (LMIC) in South and Southeast Asia. There is extensive consensus on the urgent need for better and affordable vaccines against systemic
Fredman González et al.
medRxiv : the preprint server for health sciences (2021-05-06)
New information is emerging about SARS-CoV-2 epidemiology and immunity, but little of this information comes from low- and middle-income countries or from patients receiving care in the outpatient setting. The current study investigated the SARS-CoV-2 infection status and antibody responses
Yau-Hung Chen et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 159-169 (2018-12-27)
To fulfill the properties of membrane for guided bone tissue regeneration, chitosan (CS) and calcium phosphates were blended to produce porous hybrid membranes by lyophilization. We synthesized three different calcium phosphates: calcium deficient hydroxyapatite (CDHA), biphasic calcium phosphate (BCP) and
Öykü Üzülmez et al.
Frontiers in plant science, 12, 723363-723363 (2021-10-22)
Peanut allergy is a potentially life-threatening disease that is mediated by allergen-specific immunoglobulin E (IgE) antibodies. The major peanut allergen Ara h 2, a 2S albumin seed storage protein, is one of the most dangerous and potent plant allergens. Ara
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.