Merck
10108227001
Roche
Saure Phosphatase
grade II, from potato
Synonym(e):
Phosphatase, sauer
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
~2 units/mg protein (at 25 °C with 4-nitrophenyl phosphate as the substrate)
Verpackung
pkg of 500 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
4.9-5.6
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im sauren Bereich)
Saure Phosphatase ist eine nicht-spezifische Phosphomonoesterase, die in den Zytoplasma- und Zellwandabschnitten von wachsenden Kartoffelknollen enthalten ist. Sie besitzt mehrere saure Aminosäurereste.[1][2] Sie kommt in bis zu sechs Isoformen mit unterschiedlichem Glycosylierungsgrad vor. Die Hauptisoform in der Kartoffel ist ein Homodimer mit einer Molmasse von 96 kDa.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Saure Phosphatase hält die Konzentration von anorganischem Phosphat aufrecht. Sie hydrolysiert Orthophosphat-Monoester unter sauren Bedingungen und ist außerdem an der Knollenbildung von Kartoffelpflanzen beteiligt.[3][4][5] Sie eliminiert Phosphatgruppen auf Phosphoproteinen wie Casein, Riboflavin-bindendem Protein, Pepsinogen, Ovalbumin und Phosvitin.[6]
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (Trocken lagern!)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. S. Gellatly et al.
Plant physiology, 106(1), 223-232 (1994-09-01)
The major acid phosphatase (APase) from potato (Solanum tuberosom L. cv Chiefton) tubers has been purified 2289-fold to near homogeneity and a final O-phospho-L-tyrosine (P-Tyr) hydrolyzing specific activity of 1917 [mu]mol Pi produced min-1 mg-1 of protein. Nondenaturing polyacrylamide gel
Da-Yong Wang et al.
Journal of integrative plant biology, 50(6), 733-741 (2008-08-21)
APase activity is involved in regulating many physiological and developmental events by affecting the resorption process. In this study, we investigate the role of APase activity in tuber development in potato. APase activities were mainly localized in cytoplasm, gaps among
Acid phosphatases
H Bull
Journal of Clinical Pathology, 55, 65-72 (2002)
Sanaullah Khan et al.
Natural product research, 30(5), 570-573 (2015-04-19)
Acid phosphatase-I (Apase-I) from seeds of Nelumbo nucifera was purified to electrophoretic homogeneity by combination of ammonium sulfate precipitation, size-exclusion and ion exchange chromatography. SDS-PAGE of purified Apase-I gave a single band with molecular mass of 80 kDa under reducing
E W Bingham et al.
Biochimica et biophysica acta, 429(2), 448-460 (1976-04-08)
Potato acid phosphatase (EC 3.1.3.2) was used to remove the eight phosphate groups from alphas1-casein. Unlike most acid phosphatases, which are active at pH 6.0 or below, potato acid phosphatase can catalyze the dephosphorylation of alphas1-casein at pH 7.0. Although