524572
Phosphatase, alkalisch, aus Kälberdarm
Synonym(e):
Phosphatase, alkalisch, aus Kälberdarm
Biologische Quelle
bovine (calf) intestine
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥1500 U/mg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
pI
5.7
Löslichkeit
dilute buffer: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native alkalische Phosphatase aus dem Darm von Kälbern. Homodimeres Enzym, das Phosphatester von primären und sekundären Alkoholen, Amine und Phenole hydrolysiert. Nützlich für die Hydrolyse von 5′;-terminalen Phosphaten von DNA und RNA. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und pH 9,6 pro Minute 1,0 µ;mol pNPP hydrolysiert.
Physikalische Form
In 6 mM MgCl, 6 mM TRIS-HCl, 0,12 mM ZnCl, 40 % Glycerin, pH 7,6.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1