Wichtige Dokumente
P3662
Natriumpyruvat
Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Qualität
Hybri-Max™
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)