Merck
11088947001
Roche
BM Condimed H1
Hybridoma Cloning Supplement
Synonym(e):
Hybridom-Klonierungssupplement
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
solution
Verpackung
pkg of 100 mL (10x)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
BM Condimed H1 wird aus dem Überstand einer mit PMA stimulierten Mauslymphom-Zelllinie hergestellt. Es enthält eine komplexe Mischung aus Wachstumsfaktoren und Zytokinen, die eine deutlich stimulierende Wirkung auf das Wachstum von Hybridomzellen nach der Fusion und während der Klonierung haben.
Ursprung der Zelllinie
BM Condimed H1 wird aus dem Überstand einer mit PMA stimulierten Mauslymphom-Zelllinie hergestellt. Es enthält eine komplexe Mischung aus Wachstumsfaktoren und Zytokinen, die eine deutlich stimulierende Wirkung auf das Wachstum von Hybridomzellen nach der Fusion und während der Klonierung haben.
Anwendung
BM Condimed H1 wird als Supplement zum normalen Kulturmedium eingesetzt, um das Wachstum von B-Zell-Hybridomen nach der Fusion und während der Klonierung zu fördern.[1][2] BM Condimed H1 ersetzt Fütterzellen. Es wird auch zur Optimierung des Hybridomwachstums nach dem Auftauen von in Flüssigstickstoff gelagerten Zellen eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inhalt
Lösung in RPMI 1640, filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße
Physikalische Form
Lösung in RPMI 1640, filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 10 % (v/v) in Kulturmedium mit 10 - 20 % FBS.
Hinweis zur Analyse
Biologische Aktivität: Auf Wachstumsförderung von frisch fusionierten Hybridomzellen getestet.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark F Maurer et al.
mAbs, 4(1), 69-83 (2012-02-14)
Interleukin-21 (IL-21) is a type I four-helical bundle cytokine that exerts a variety of significant effects on many hematopoietic cells, including T and B lymphocytes and natural killer cells. IL-21 is produced predominantly by CD4+ T cells and natural killer
Christine J Rossant et al.
mAbs, 6(6), 1425-1438 (2014-12-09)
Generation of functional antibodies against integral membrane proteins such as the G-protein coupled receptor CXCR2 is technically challenging for several reasons, including limited epitope accessibility, the requirement for a lipid environment to maintain structure and their existence in dynamic conformational
Atsuko Y Higashi et al.
Scientific reports, 11(1), 21642-21642 (2021-11-06)
The anterior pituitary gland regulates growth, metabolism, and reproduction by secreting hormones. Folliculo-stellate (FS) cells are non-endocrine cells located among hormone-producing cells in the anterior pituitary glands. They form follicular lumens, which are sealed by tight junctions (TJs). Although FS
Verwandter Inhalt
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Die Herstellung monoklonaler Antikörper wurde durch große technologische Fortschritte noch schneller und effizienter. Es gibt drei etablierte Plattformen für die Antikörperforschung. Wir bieten Reagenzien zur Herstellung von Bibliotheken monoklonaler Antikörper für alle Verfahren an.