Merck
P5280
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.04
Beilstein:
3568341
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.71
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Dichte
1.78 at 20 °C
Anwendung(en)
metabolomics
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumpyruvat wird aus Brenztraubensäure gewonnen und in der Zellbiologie, Zellkultivierung und biochemischen Forschung weithin eingesetzt. Als Endprodukt des Glykolyse-Signalwegs, bei dem Glucose durch die energetische Produktion von ATP (Adenosin-Triphosphat) in Pyruvat umgewandelt wird, dient Pyruvat als Zwischenprodukt zahlreicher Stoffwechselwege, einschließlich des Zuckerstoffwechsels. Während die Zellen Natriumpyruvat natürlich als intermediären Metaboliten in der Glykolyse synthetisieren, ist es nicht allgemein als Zusatz für alle Zellkulturen erforderlich. Wenn Zellen jedoch in einem mit Natriumpyruvat angereicherten Nährmedium kultiviert wurden, ist es ratsam dies fortzusetzen, da das Zellwachstum andernfalls zurückgehen kann. Natriumpyruvat wird häufig in Zellkulturformulierungen integriert, um Bouillons und Medien zu stärken und so das Zellüberleben durch Bereitstellung einer leicht zugänglichen Kohlenhydrat-Energiequelle neben Glucose zu verbessern. Es wird häufig zu Nährmedien hinzugefügt, insbesondere bei schnell proliferierenden Zellen wie Tumorzellen. Darüber hinaus ist es am Aminosäurestoffwechsel beteiligt und initiiert den Krebs-Zyklus. Zellen können jederzeit Natriumpyruvat als Kohlenstoffquelle für die Energieproduktion und essentielle Stoffwechselwege nutzen, wodurch die biosynthetische Produktion aus Glucose oder Aminosäuren überflüssig wird. Bestimmte Zelllinien erfordern zusätzliches Pyruvat im Nährmedium, da sie weder Glucose noch Aminosäuren in Pyruvat umwandeln können. Darüber hinaus dient Natriumpyruvat als Fänger freier Radikale, eliminiert somit effizient reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und trägt zur Gesundheit und Lebensfähigkeit der Zellen bei.
Anwendung
Natriumpyruvat wird wie folgt verwendet:
  • zum Kultivieren von MCF7 ρ0-Zellen (humane Brustkrebszelllinie) als Mutterzellen
  • als Zusatz zu Assaymedien für die extrazelluläre Fluss-Analyse (XF) zum Inkubieren von Zellen zum Messen der Sauerstoffverbrauchsrate
  • als Zusatz zu Minimal Essential Medium nach Eagle zum Erhalten von Brustkrebszellen (MCF-7)
  • als Zusatz zu Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) und Modified Eagle Medium-α (MEM) für Hodenzellkulturen zum Bewerten der Wirkung der Medienzusammensetzung auf die SSC-Erhaltung in vitro
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumpyruvat hat nachweislich antioxidative Eigenschaften und eine schützende Wirkung zur Abwehr von Sauerstoffradikalen. Pyruvat wird im Rahmen der Glycolyse produziert und ist ein Zwischenprodukt vieler Stoffwechselwege. Es kann zu Acetyl-CoA umgewandelt werden und in den TCA-Zyklus eintreten.
Natriumpyruvat kann als Komponente in Kulturbouillon und -medien eingesetzt werden. In verschiedenen Tiermodellen von Ischämie-Reperfusionsschäden, hämorrhagischem Schock und septischem Schock weist es bei einer exogenen Verabreichung eine schützende Wirkung auf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zellkultur- und Insektenzellkulturgetestet
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
  • Natriumsuccinat vom BioReagent-Gütegrad für Ihre Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
  • Getestet zur Anwendung in Säugetier- und Insektenzellkulturen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rekin's Janky et al.
PLoS computational biology, 10(7), e1003731-e1003731 (2014-07-25)
Identifying master regulators of biological processes and mapping their downstream gene networks are key challenges in systems biology. We developed a computational method, called iRegulon, to reverse-engineer the transcriptional regulatory network underlying a co-expressed gene set using cis-regulatory sequence analysis.
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related
Athanasia E Christakou et al.
Lab on a chip, 15(15), 3222-3231 (2015-07-02)
We demonstrate a simple method for three-dimensional (3D) cell culture controlled by ultrasonic standing waves in a multi-well microplate. The method gently arranges cells in a suspension into a single aggregate in each well of the microplate and, by this
Wei Yang et al.
Nature communications, 5, 3818-3818 (2014-05-03)
Polycomb Repressive Complex 1 and histone H2A ubiquitination (ubH2A) contribute to embryonic stem cell (ESC) pluripotency by repressing lineage-specific gene expression. However, whether active deubiquitination co-regulates ubH2A levels in ESCs and during differentiation is not known. Here we report that
Lotta Tengroth et al.
PloS one, 9(6), e98239-e98239 (2014-06-03)
The human nasal epithelium is an important physical barrier, and a part of the innate immune defense that protect against pathogens. The epithelial cells recognize microbial components by pattern-recognition receptors (PRRs), and thereby trigger an immune response. Even though TLR3
Artikel
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.