Merck
P0380
Sigma-Aldrich
L-Prolin
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonym(e):
(S)-Pyrrolidin-2-carbonsäure
Größe auswählen
10 MG
CHF 39.60
100 G
CHF 244.00
1 KG
CHF 1’870.00
5 KG
CHF 8’650.00
CHF 39.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 39.60
100 G
CHF 244.00
1 KG
CHF 1’870.00
5 KG
CHF 8’650.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
Beilstein:
80810
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 39.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Prolin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
L-Hydroxyproline, free
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
228 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
detection
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
L-Prolin wird wie folgt verwendet:
  • Als Zusatz während der Herstellung eines chondrogenen Mediums[1] und eines synthetischen Dextrose-Minimalmediums (SD).[2]
  • Als Standard während der Bestimmung von Metaboliten in Serumsproben.[3]
  • Bei einer Untersuchung für die Vorbereitung eines L-Prolin-L-Phenylalanin(L-Pro-L-Phe)-Gemischs in wässrigem Acetonitril.[4]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Prolin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Prolin
L-Prolin phyproof® Reference Substance
PHL83414
L-Prolin
L-Prolin
Millipore
5370
L-Prolin
Metabolomic insights into system-wide coordination of vertebrate metamorphosis.
Ichu TA, et al.
BMC Developmental Biology, 14(1), 1-1 (2014)
Proline: a multifunctional amino acid
La' szlo' Szabados and Arnould Savoure
Trends in Plant Science, 1-9 (2009)
Mieczysław Sajewicz et al.
Journal of chromatographic science, 53(1), 31-37 (2014-03-05)
We employ the achiral liquid chromatography with diode array, evaporative light scattering and mass spectrometric detection (HPLC-DAD, HPLC-ELSD and LC-MS) to assess structural instability (understood as spontaneous oscillatory chiral conversion and spontaneous oscillatory condensation) of the two pairs of amino
Andrew Davison
Eureka: Biochemistry & Metabolism, 2015, 76-76 (2015)
Natasja Leth Joergensen et al.
BioResearch open access, 4(1), 109-114 (2015-08-27)
Cartilage regeneration is a fast growing field that combines biotechnology and molecular techniques in creating new tissue mimicking the native microenvironment. Human embryonic stem cells (hESCs) are a highly potent cell source for cartilage regeneration owing to their infinite proliferation
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Verwandter Inhalt
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. The CoA says Purity by HPLC. How was this obtained? Type of chromatography, column, detection? Important information considering Proline's high polarity and lack of chromophores.
    1 answer
    1. Regrettably, the analytical methods for this product are considered proprietary. However, this material is analyzed by reverse phase HPLC. Samples are derivatized and detection is at 260 nm.