Merck
C8273
Cytochalasin D aus Zygosporium masonii
From Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC and HPLC), actin polymerization inhibitor, powder
Cytochalasin D
Synonym(e):
Lygosporin A., Zygosporin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 MG
CHF 267.00
5 MG
CHF 578.00
10 MG
CHF 1’040.00
CHF 267.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Juni 2026Details
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-804-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1632828
Assay:
≥98% (TLC and HPLC)
Form:
powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytochalasin D aus Zygosporium masonii, from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC and HPLC), powder
biological source
Zygosporium mansonii
assay
≥98% (TLC and HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI key
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C7698C2618208851
Cytochalasin D from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC and HPLC), powder
C8273
Cytochalasin D
Cycloheximide from microbial, ≥94% (TLC)
C7698
Cycloheximide
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
≥94% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solution
form
crystalline (powder)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: soluble
biological source
Zygosporium mansonii
biological source
microbial
biological source
Zygosporium mansonii
biological source
-
General description
Cytochalasin D ist ein zellpermeables Pilztoxin. Es stört die Aktin-Mikrofilamente und aktiviert die p53-abhängigen Wege, was den Zellzyklus beim Übergang von der G1- zur S-Phase anhält. Cytochalasin D hemmt die Kontraktion der glatten Muskulatur und den Insulin-stimulierten, nicht aber den basalen Glukosetransport.
Cytochalasin D (CytoD) wird häufig zur Hemmung der Aktin-Dynamik und zur Untersuchung seiner Rolle bei zellulären Prozessen eingesetzt. Diese kleine organische Verbindung aus Pilzen wirkt als Inhibitor der Interaktion zwischen G-Aktin und Cofilin durch Bindung an G-Aktin. Darüber hinaus hemmt CytoD die Bindung von Cofilin an F-Aktin und reduziert die Geschwindigkeit der Aktin-Polymerisation und Depolymerisation in lebenden Zellen.
Application
Anwendungsgebiete von Cytochalasin D:
  • Zur Behandlung von H9c2-Zellen zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Zellsteifigkeit und dem F-Aktin-Zytoskelett
  • Als Inhibitor der rezeptorvermittelten Endozytose zur Behandlung von Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (OPCs), um die Wirkung der Hemmung bestimmter Signalwege für die Aufnahme von extrazellulären Vesikeln (EV) zu untersuchen
  • Bei der In-vitro-Embryo-Kultur zur künstlichen Aktivierung von Oozyten
Biochem/physiol Actions
Starker Inhibitor der Aktin-Polymerisierung; stört die Aktin-Mikrofilamente; aktiviert die p53-abhängigen Wege; hemmt die Kontraktion der glatten Muskulatur; hemmt den Insulin-stimulierten Glucosetransport.
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Advances of xenogeneic ovarian extracellular matrix hydrogels for in vitro follicle development and oocyte maturation
Frances-Herrero E, et al.
Biomaterials advances (2023)
Hyperglycemia and hyperlipidemia can induce morphophysiological changes in rat cardiac cell line
Varela R, et al.
Biochemistry and Biophysics Reports (2021)
Extracellular vesicle-associated cholesterol supports the regenerative functions of macrophages in the brain
Vanherle S, et al.
Journal of Extracellular Vesicles (2023)
Cytochalasin D acts as an inhibitor of the actin-cofilin interaction
Shoji K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications (2012)
Jennifer S N Verhoekx et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 31(2), 328-334 (2012-09-19)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are expressed in Dupuytren's contracture and play a role in matrix remodeling. We tested the role of tension on contractility and MMP expression in Dupuytren's nodule and cord cells. Cells were subjected to pre-determined loading patterns of
Artikel
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8273-10MG04061833522042
C8273-1MG04061833522059
C8273-5MG04061833522066
Questions
  1. What is the time frame for the effect to take place in the culture media for all three products? How long will the effect last? What is the duration for which the cell can survive or tolerate the effect?
    1 answer
    1. The time frame for the effect to take place in the culture media, the duration of the effect, and the cell's ability to survive or tolerate the effect can be found in the following articles:
      How long does it take for the product to take effect in the culture media?
      J Cell Biol. 1974 May;61(2):481-500. doi: 10.1083/jcb.61.2.481.
      Action of cytochalasin D on cells of established lines. I. Early events
      PMID: 4208074
      How long will the effect last?
      Cell Motil Cytoskeleton. 1989;13(3):127-44. doi: 10.1002/cm.970130302.
      Latrunculins--novel marine macrolides that disrupt microfilament organization and affect cell growth: I. Comparison with cytochalasin D
      PMID: 2776221
      How long can the cell survive/tolerate?
      J Biol Chem. 1999 Feb 12;274(7):4259-65. doi: 10.1074/jbc.274.7.4259.
      Actin stabilization by jasplakinolide enhances apoptosis induced by cytokine deprivation
      PMID: 9933626
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review