Fortfahren mit
C8138
Chlorpromazin -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, D2 dopamine receptor antagonist
Synonym(e):
2-Chlor-10-(3-dimethylaminopropyl)-phenothiazin -hydrochlorid, CPZ, Largactil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 170.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 424.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 986.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-701-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorpromazin -hydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
194-196 °C
solubility
water: 50 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Chlorpromazinhydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • als Antagonist für Calmodulinkinase[1]
  • als Mediumergänzung zur Untersuchung seiner zytotoxischen Wirkung auf mikrovaskuläre Endothelzellen der menschlichen Lunge (HMVEC-L)
  • als Inhibitor der Clathrin-vermittelten Endozytose in RAW 264.7-Zellen
Ersatz für Benzidin, o-Dianisid und o-Tolidin bei der Bestimmung von Mikromengen von Hämoglobin und Peroxidase.
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazin zeigt zytotoxische und antiproliferative Aktivität gegen Leukämiezellen, beeinträchtigt jedoch die Lebensfähigkeit normaler Lymphozyten nicht.
Phenothiazin antipsychotisch; D2 Dopamin-Rezeptor-Antagonist, H1 Histamin-Rezeptor-Antagonist; hemmt Calmodulin-abhängige Stimulation zyklischer Nucleotid-Phosphodiesterase und der Stickstoffoxidsynthase.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31679C0982BP856
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
98.0-101.5% dry basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 50 g/L
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Dear, I bought your product C8138 Chlorpromazine. I have few practical questions: - Can it be dissolved in DMSO? - Can it be dissolved in Phosphate-buffered saline? - What is the storage temperature of the dissolved product?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. Other published sources state that this compound is also soluble in organic solvents such as DMSO and alcohols. Solution stability studies have not been perofrmed, however the Chlorpromazine HCl analytical standard, product C-904, is a 1 mg/mL solution in methanol. This item is not assigned an expiration date and is considered stable for at least 1 year from the date of shipment when stored at ?20°C.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/223/c8138pis.pdf
      Please see the link below to review a publication related to the stability of this compound in water:
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/sj.bjp.0705283/pdf