Fortfahren mit
L0144
Lucifergelb CH Dikaliumsalz
Intracellular staining dye, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 239.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 379.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9K2N5O9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5224942
Form:
powder
CHF 239.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lucifergelb CH Dikaliumsalz, powder
form
powder
Quality Segment
color
orange
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HCWYSCVNSCIZCN-UHFFFAOYSA-L
General description
Lucifergelb CH ist ein fixierbarer Farbstoff mit einem Anregungs- und Emissionsspektrum von 430 bzw. 540 nm.Lucifergelb CH (LYCH) ist ein kleines, hydrophiles Molekül und stark fluoreszierender Farbstoff, der für die intrazelluläre Färbung in Untersuchungen an verschiedenen Zelltypen verwendet wird.[1] Es dient als Marker für die Erkennung gut ausgebildeter Tight Junctions in glatter Muskulatur, Glia- und interstitiellen Cajal-Zellen (ICC).[1]
Application
Anwendungen von Lucifergelb-CH-Dikaliumsalz:
  • zur Visualisierung der Zellmorphologie
  • zur Bewertung der GJIC-Aktivität (interzelluläre Kommunikation der Gap-Junction) mit einem Scrape-Loading-Assay
  • als Bestandteil der intrazellulären Lösung, mit der die Dendriten zwecks Visualisierung der neuronalen Morphologie gefüllt werden
  • in intrazellulären Lösungen zur intrazellulären Markierung aufgezeichneter Neuronen
Features and Benefits
Stark fluoreszierender Farbstoff zur Markierung von Nervenzellen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0259L351050227
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
color
orange
color
faint orange to very dark orange
color
yellow to brown
color
-
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
fluorescence
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
fluorescence
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the dye purity for product L0144?
    What is the dye purity for product L0144?
    1 answer
    1. At M-Clarity quality level 100, Product L0144 is evaluated based on appearance, infrared spectrum, solubility, and fluorescence specifications. Please refer to the Certificate of Analysis found on the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l0144#product-documentation
      Using the results on the specification sheet, dye content can be calculated from the testing performed to determine carbon and nitrogen levels.
      Helpful?
  2. What is the stability and shelf life for product L0144, lot SHBN6250 once it has been prepared in a solution?
    1 answer
    1. The product is soluble in water at a concentration of 1 mg/mL, producing a clear, yellow-orange colored solution. It is also soluble in water with heat at a concentration of 10 mg/mL, resulting in a slightly hazy orange colored solution. Additionally, a solution stability test revealed that a solution of L0144 in water at a concentration of 1.7 mg/mL, stored in the dark at room temperature for 32 days, showed no detectable change in the UV-VIS spectrum.