Merck
C4951
Sigma-Aldrich
Cholesterin (wasserlöslich)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cholesterin-Methyl-β-Cyclodextrin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
ovine wool
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
H2O: 300 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Cholesterin (wasserlöslich) wird verwendet:
  • bei Überbelastung der glatten Muskelzellen (SMCs) der Ratte mit freiem Cholesterin (FC)
  • in Zytotoxizitätstests
  • für die Inkubation von CD4+-T-Zellen mit Helicobacter pylori
  • zur Untersuchung des Membrancholesterinspiegels in menschlichen SH-SY5Y-Neuroblastomzellen
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Cholesterin auf die Zelllebensfähigkeit und die Reduktion von 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT) in primären kultivierten Hippocampusneuronen der Ratte
  • als Ergänzung für das Wachstum von Bakterienkulturen
  • zur Untersuchung der Wechselwirkung des S-Proteins mit dem angiotensinumwandelnden Enzym 2 (ACE2)
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Cholesterin auf Kaliumströme in den inneren Haarzellen von Meerschweinchen
  • zur reversiblen Hemmung der Proteinase K
Verpackung
Packungsgröße ist Cholesterin-abhängig
Sonstige Hinweise
Enthält ca. 40  mg Cholesterin pro Gramm; Ausgleich Methyl-β-Cyclodextrin.
Angaben zur Herstellung
Eine Lösung von 300 mg/ml in Wasser vorbereiten. Die Lösung nach dem Verdünnen eine Stunde lang ungestört stehen lassen, um eine vollständige Solubilisierung des Produkts zu erreichen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Barbora Melkes et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 389(12), 1289-1300 (2016-09-08)
There are some indications that biased μ-opioid ligands may diversely affect μ-opioid receptor (MOR) properties. Here, we used confocal fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) to study the regulation by different MOR agonists of receptor movement within the plasma membrane of
Cholesterol influences potassium currents in inner hair cells isolated from guinea pig cochlea
Kimitsuki T
Auris, Nasus, Larynx, 44(1), 46-51 (2017)
Functional characteristics of Lactobacillus spp. from traditional Maasai fermented milk products in Kenya
Mathara J, et al.
International Journal of Food Microbiology, 126(1-2), 57-64 (2008)
ATR-101, a selective and potent inhibitor of Acyl-CoA acyltransferase 1, induces apoptosis in H295R adrenocortical cells and in the adrenal cortex of dogs
LaPensee CR, et al.
Endocrinology, 157(5), 1775-1788 (2016)
Importance of cholesterol-rich membrane microdomains in the interaction of the S protein of SARS-coronavirus with the cellular receptor angiotensin-converting enzyme 2
Glende J, et al.
Virology, 381(2), 215-221 (2008)