Merck
L2781
Sigma-Aldrich
Blei(II)-subacetat
ACS reagent
About This Item
Lineare Formel:
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
807.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
ACS reagent
Zusammensetzung
Basic lead (PbO), ≥33.0%
Verunreinigungen
≤0.02% Insoluble in dilute acetic acid
≤1.0% Insoluble in water
Verlust
≤1.5% loss on drying, 105°
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test (limit about 0.003%)
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
InChIKey
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
For sugar analysis
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)