382132
2,5-Dihydroxyterephthalsäure
98%
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoldicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O6/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.