Merck
H1029
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-polyhistidin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
clone HIS-1, ascites fluid
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-polyhistidin-Antikörper, Monoklonales 6-His-Epitop-Tag, Monoklonales 6xHis-Tag, Monoklonales HHHHHH-Epitop-Tag, Monoklonales Hexahistidin-Tag, Monoklonales His-Tag, Monoklonales His6-Tag, Monoklonales Histidin-Tag, Monoklonales Polyhistidin-Tag
Größe auswählen
100 μL
CHF 575.00
0.2 ML
CHF 742.00
CHF 575.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 575.00
0.2 ML
CHF 742.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.56
CHF 575.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HIS-1, monoclonal
Form
liquid
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Der monoklonale Anti-Polyhistidin (Maus-IgG2a)-Antikörper erkennt native oder denaturierte, reduzierte Formen von synthetischem Polyhistidin und mit Polyhistidin markierte Fusionsproteine. Der Antikörper erkennt bevorzugt das am N-Terminus markierte Fusionsprotein, und verhält sich reaktiv gegenüber Fusionsproteinen, die von den prokaryotischen Expressionsvektoren pET, pRSET und pTrc exprimiert werden.
Spezifität
Der Antikörper erkennt synthetisches sowie natives oder denaturiertes Polyhistidin und reduzierte Formen von mit 6X Histidinen markierten Proteinen, die in ausgewählten Vektoren exprimiert werden.
Immunogen
Rekombinantes, mit Polyhistidin markiertes Fusionsprotein.
Anwendung
Antikörper, geeignet für Immunblotting, Dot-Blot-Assays, ELISA und Immunzytochemie. Der monoklonale Anti-Polyhistidin-Antikörper der Maus wird in Western Blot verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Das IgG2a(Immunglobulin G2a)-Gen wirkt aktiv an der Stimulierung von Autoimmunreaktionen bei Mäusen mit. Das Gen wird bei Virusinfektionen stark exprimiert.
Physikalische Form
Wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid geliefert.
Sonstige Hinweise
Die empfohlene Verdünnung für Immunblotting ist 1:3.000
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt unterliegt dem Patent DE 19507166 und ausländischen Äquivalenten, die ausschließlich für QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Deutschland, lizensiert sind.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Association of a novel pre-ribosomal complex in Trypanosoma brucei.
Wang L
Eukaryotic Cell (2013)
Ora Hazak et al.
PLoS biology, 17(7), e3000085-e3000085 (2019-07-12)
Signaling cross talks between auxin, a regulator of plant development, and Ca2+, a universal second messenger, have been proposed to modulate developmental plasticity in plants. However, the underlying molecular mechanisms are largely unknown. Here, we report that in Arabidopsis roots
Contribution of IRF5 in B cells to the development of murine SLE-like disease through its transcriptional control of the IgG2a locus.
Savitsky D A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)
A variant upstream of IFNL3 (IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus.
Prokunina-Olsson L, et al.
Nature Genetics, 45(2), 164-164 (2013)
G protein-coupled receptor-promoted trafficking of G?1?2 leads to AKT activation at endosomes via a mechanism mediated by G?1?2-Rab11a interaction.
Garcia-Regalado A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(10), 4188-4200 (2008)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the detection limit of Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody?
    1 answer
    1. The detection limit of product H1029 is 0.5 μg/ml or less.
      Helpful?
  2. Is Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody, suitable for use in immunofluorescence studies?
    1 answer
    1. Product H1029 has been used in immunofluorescence and a good picture of the staining has been published. Ker R. Marshall, et al., Journal of General Virology 83, 1601-1612 (2002).
      Helpful?
  3. How many histidines are required for proper recognition by Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody?
    1 answer
    1. Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody requires at least 6 histidines in a row for recognition.