Wichtige Dokumente
G6PDHII-RO
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade II, from yeast
Synonym(e):
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
Größe auswählen
CHF 440.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 440.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
yeast
Qualitätsniveau
Form
suspension
Spezifische Aktivität
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
Verpackung
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
9.2
pH-Bereich
5-11
Versandbedingung
wet ice
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?