Wichtige Dokumente
G1279
G 418
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Antibiotic G418
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
G 418, suitable for plant cell culture, BioReagent
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
≥720 μg per mg (Dried basis)
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
100 mg/mL (H2O clear)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Anwendung(en)
agriculture
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChIKey
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Protokolle
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.