Fortfahren mit
G7645
Gibberellinsäure
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
Synonym(e):
GA3, Gibberellin A3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.60
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 242.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 505.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
NACRES:
NA.72
EC Number:
201-001-0
Beilstein/REAXYS Number:
54346
CHF 69.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
General description
Gibberellinsäure ist ein endogener Pflanzenwachstumsregulator.
Gibberellinsäure ist eine tetrazyklische Diterpenoid-Verbindung, die durch den Terpenoid-Biosyntheseweg in Chloroplasten, in Plastiden, im Zytoplasma und im endoplasmatischen Retikulum synthetisiert wird.
Application
Gibberellinsäure wurde als Zusatz zum Murashige-Skoog-Medium (MS) zur Behandlung junger Blätter der Hybridpappel bei der Untersuchung der Expression des MYB-Transkriptionsfaktors PtrMYB012 sowie für die In-vitro-Erbsensamenkeimung verwendet. Sie diente auch für einen Gibberellinsäure(GA)-Sensitivitätsassay in Weizensamen und zur Förderung der Samenkeimung bei Arabidopsis-Samen.
Die spezifischen Wirkungen von Gibberellin A3 (G1025, G7645) und A4 (G7276) oder Kombinationen von Gibberellinen sollten in den jeweiligen Anwendungen mit Pflanzen bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Phytohormon, das wichtige Aspekte des Pflanzenwachstums kontrolliert: Keimung, Elongation und Blütenbildung. Die Wirkungen werden durch die Induktion des Abbaus des DELLA-Repressorproteins und wahrscheinlich weitere Nebensignalwege vermittelt.
Gibberellinsäuren (GA) sind wichtige Pflanzenhormone, die das Pflanzenzellwachstum und die Elongation fördern. Gibberelline fördern schnelles Spross- und Wurzelwachstum, induzieren die mitotische Teilung, initiieren die Samenkeimung durch Unterbrechung der Keimruhe und erhöhen die Samenkeimungsraten. Die Gibberelline sind auch an Prozessen wie dem Gravitropismus und der Blütenbildung beteiligt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1567G1025I5148
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
assay
-
assay
~95%
assay
≥98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gibberellinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How would you recommend that I store a solution of Gibberellic acid, Product G7645?
    1 answer
    1. This product can be initially dissolved in ethanol, diluted with water and stored at 2-8° C.
      Helpful?
  2. Can solutions of Gibberellic acid, Product G7645, be sterilized?
    1 answer
    1. Yes. Sterilization can be either by filter sterilization or coautoclaving with other media components.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What concentration of Gibberellic acid, Product G7645, should I use with my plant culture?
    1 answer
    1. Gibberellic acid is used at 0.01 - 5.0 mg/L.
      Helpful?
  5. How do I solubilize Gibberellic acid, Product G7645?
    1 answer
    1. Gibberellic acid is tested for solubility in ethanol (50 mg/ml), yielding a clear, colorless to faint yellow solution.   This may require heating in a water bath for complete solubility.
      Helpful?
  6. How is the purity of Gibberellic acid, Product G7645, determined?
    1 answer
    1. We measure purity by Thin Layer Chromatography, not by HPLC.