Merck
G8168
Sigma-Aldrich
G418 disulfate salt
solution, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Antibioticum G 418
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
product name
G 418 -disulfat (Salz) -Lösung, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
Micromonospora echinospora
Qualitätsniveau
Sterilität
0.1 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Wirksamkeit
50-60 mg per mL
Mol-Gew.
692.7
Verpackung
pkg of 10 and 100 mL
Konzentration
50 mg/mL in H2O
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
colorless
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear
Wirkungsspektrum von Antibiotika
parasites
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChIKey
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Aminoglycosid
Anwendung
G418 Disulfat ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum mit einer zu Gentamicin ähnlichen Struktur, das zur Selektion und Erhaltung prokaryotischer und eukaryotischer Zellen eingesetzt wird. Die optimale Konzentration zur Selektion und Erhaltung variiert je nach Zelllinie. Bakterien und Algen erfordern 5 μg/ml oder weniger, während für Tierzellen ggf. 300-500 μg/m benötigt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise G418 blockiert die Polypeptidsynthese und Proteinverlängerung durch Hemmung der Synthese an den Ribosomen 70S und 80S.
Antimikrobielles Spektrum: G418 selektiert die Zellen, die mit einem iNOS-Promoter-Konstrukt und dem Neomycin-Resistenz-Gen stabil transfiziert wurden und Aktivität gegen Protozoen und Helminthen aufweisen.
Vorsicht
Das Produkt ist bei einer Lagertemperatur von 2–8 °C zwei Jahre haltbar.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joan Lin-Cereghino et al.
Yeast (Chichester, England), 25(4), 293-299 (2008-03-11)
The methylotrophic yeast, Pichia pastoris, is widely used as a host organism for the expression of heterologous proteins. Currently, the Zeocin and blasticidin resistance genes are the only dominant selectable markers that can be used for primary selection of transformants.
Alaullah Sheikh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 29055-29062 (2020-11-04)
The enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) are among the most common causes of diarrheal illness and death due to diarrhea among young children in low-/middle-income countries (LMICs). ETEC have also been associated with important sequelae including malnutrition and stunting, placing children
Kelvin Kai-Wan Hui et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(3), 1784-1797 (2018-12-15)
Aberrant regulation of programmed cell death (PCD) has been tied to an array of human pathologies ranging from cancers to autoimmune disorders to diverse forms of neurodegeneration. Pharmacologic modulation of PCD signalling is therefore of central interest to a number
Jieru Li et al.
Nature structural & molecular biology, 27(11), 1032-1040 (2020-09-23)
Transcription activation by distal enhancers is essential for cell-fate specification and maintenance of cellular identities. How long-range gene regulation is physically achieved, especially within complex regulatory landscapes of non-binary enhancer-promoter configurations, remains elusive. Recent nanoscopy advances have quantitatively linked promoter
Frida C Mohlin et al.
Molecular immunology, 65(2), 367-376 (2015-03-04)
Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) is a disease of complement dysregulation, characterized by hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute renal failure. Mutations in complement inhibitors are major risk factors for development of aHUS. The three aHUS patients reported in this study
Artikel
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Protokolle
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.