Fortfahren mit
G418-RO
Roche
G-418-Lösung
solution, =98% (TLC), suitable for transfection
Synonym(e):
G 418 -disulfat (Salz) -Lösung, O-2-Amino-2,7-dideoxy-Δ-glycero-α-Δ-glucoheptopyranosyl[1->4]-O-3-deoxy-4C-methyl-3-[methylamino]-β-L-arabinopyranosyl-Δ-streptamin, Disulfatsalz, Neomycin, Antibioticum G 418
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 221.00
5 x 20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 936.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
CHF 221.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98% (TLC)
form
solution
mol wt
692.7 Da
packaging
pkg of 100 ml (04727894001 [5 x 20 ml, equivalent to 5 g]), pkg of 20 mL (04727878001 [equivalent to 1 g])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
50 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
antibiotic activity spectrum
protozoa
mode of action
protein synthesis | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
O-2-Amino-2,7-dideoxy-δ-glycero-α-δ-glucoheptopyranosyl[1->4]-O-3-deoxy-4C-methyl-3-[methylamino]-β-L-arabinopyranosyl-δ-streptamin, Disulfatsalz G-418, ein Aminoglycosid-Antibiotikum, wird als dominanter Selektionswirkstoff in Transfektionsexperimenten verwendet. Das Antibiotikum stört die Funktion der 80S-Ribosomen und blockiert die Proteinsynthese in eukaryotischen Zellen. Die Transfektion von Neomycin-Resistenzgenen in Zellen führt zur Resistenz gegen G-418 und ermöglicht somit das Wachstum der Zellen in Kulturmedien, die G-418 enthalten.
Application
Die G-418-Lösung wird verwendet für die Selektion von eukaryotischen Zellen, die mit dem Neomycin-Resistenzgen (Neo) stabil transfiziert werden, und für die Erhaltung des Phenotyps (Neor) der resistenten Zellen.
G-418 wird auch für die Eliminierung kontaminierender Fibroblasten aus gemischten Kulturen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise G418 blockiert die Polypeptidsynthese und Proteinverlängerung durch Hemmung der Synthese an den Ribosomen 70S und 80S.
Antimikrobielles Spektrum: G418 selektiert die Zellen, die mit einem iNOS-Promoter-Konstrukt und dem Neomycin-Resistenz-Gen stabil transfiziert wurden und Aktivität gegen Protozoen und Helminthen aufweisen.
Features and Benefits
  • Praktische sterilfiltrierte gebrauchsfertige Lösung – spart Zeit und Arbeit und verhindert potenzielle Fehler bei der Herstellung der sterilen Arbeitsstammlösung aus G-418-Pulver.
  • Gleichbleibende Qualität und Potenz – ohne Abweichungen bei den Chargen in Bezug auf die Fähigkeit zur Selektion resistenter Zellen.
  • Funktionsprüfung im Zellkultur-Assay - zur Sicherstellung der Wirksamkeit.
  • Hohe Reinheit, nachgewiesen mittels TLC und mikrobiologischer Assays – ermöglicht einen reduzierten Antibiotikaverbrauch und gleichzeitig die Erzeugung eines höheren Selektionsdrucks. Keine Verunreinigungen ist gleich minimale Toxizität.
  • Wirtschaftlicher, da die selektierten Kolonien haltbar sind.
Inhalt
Wässrige Lösung von G-418, 892 μg/mg, filtriert durch Membran mit 0,2 μm Porengröße
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Die optimale Konzentration von G-418 muss experimentell bestimmt werden und kann je nach dem verwendeten Zelltyp unterschiedlich sein.
Aktives Gewicht: >700μg/mg
Empfohlene Konzentration in der Zellkultur: Die optimale Konzentration von G-418 muss experimentell bestimmt werden; je nach dem verwendeten Zelltyp kann sie von 100μg/ml bis 1mg/ml variieren.
Spezifische Drehung: 104° bis 121°, in Wasser (auf Trockenbasis, gemäß USP XXII).
Analysis Note
Reinheit: = 98 %, nachtgewiesen mittels TLC.
Funktionsprüfung: in Zellkultur
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)