Fortfahren mit
A9539
Agarose
BioReagent, Molecular Biology, low EEO
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 83.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 180.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 280.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 435.00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 898.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'450.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 83.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (marine)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose ist ein natürliches Polysaccharid, das aus den Algenarten Gelidium und Gracilaria isoliert wird. Strukturell handelt es sich um ein lineares Polymer, das aus alternierenden D-Galactose- und 3,6-Anhydro-L-Galactose-Einheiten besteht.
Application
Agarose wird wie folgt eingesetzt:
  • bei der Gelelektrophorese zur Analyse der DNA-Integrität
  • zur Vorbereitung von Hydrokolloid-Gelen und Untersuchung des strukturellen Einflusses von Gelen auf die Freisetzung von Kohlenhydraten
  • bei der Gelelektrophorese zur Analyse der RNA-Integrität
  • geeignet für Proteinanwendungen wie Ouchterlony und radiale Immundiffusion (RID).
Biochem/physiol Actions
Agarose dient als Geliermittel und wird in der molekularbiologischen Forschung weithin zur Trennung und Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese oder Blotten (Northern oder Southern) eingesetzt. Während der Gelbildung kombinieren Agarose-Polymere nicht kovalent, was zu einem Netz aus Bündeln führt, deren Porengrößen die molekularen Siebeigenschaften eines Gels bestimmen. Der Typ und die Konzentration der Agarose beeinflussen die Migrationsgeschwindigkeit eines DNA-Moleküls durch ein Gel. Agarose weist jedoch auch attraktive Eigenschaften auf, die ein starkes Interesse an ihrer Verwendung in biologischen Anwendungen wecken. Es ist bekannt, dass sie die extrazelluläre Matrix nachahmt, was sie zu einem ausgezeichneten Biomaterial für gewebetechnische Anwendungen (Tissue Engineering) macht. Aufgrund seiner hervorragenden Wasseraufnahmefähigkeit ist Agarose für die Zellverkapselung geeignet. Agarose ermöglicht die regulierte Permeation von Sauerstoff und Nährstoffen und ist nützlich beim Zellwachstum, bei der Differenzierung und Proliferation. Agarose wird in der kontrollierten/lokalisierten Arzneimittelverabreichung und regenerativen Medizin eingesetzt, wie z. B. für die Neurogenese, Angiogenese, Spermatogenese, Knorpelbildung, Knochenregeneration, Wundheilung und beim künstlichen Pankreas.
Features and Benefits
  • Biokompatibel
  • Agarosegele haben bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als Polyacrylamid-Gele
  • Im Gegensatz zu Polyacrylamid ist die Konsistenz der Gele fester (aber auch weniger elastisch)
  • Verfügt über eine geringe Hintergrundfärbung mit Ethidiumbromid und SYBR Green
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5030A0169A2790
description
BioReagent, Molecular Biology, low EEO
description
Ultra-low Gelling Temperature
description
Type I-A, low EEO
description
Wide range, Molecular Biology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.05
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.15
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I would like to know the molecular weight of this agarose.
    1 answer
    1. Agarose is a polysaccharide made up of alternating ?-D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units of agarobiose in its chemical structure. The molecular weight is variable and has not been determined. Please see the link below for additional information, including an agarose selection guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/181/864/a9539pis.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Good afternoon, The specification of this product indicates that the amount of sulfate is lower or equal to 15%. Could you please specify what the 15% refers to? mass of sulfate groups per total mass of the polymer? Best regards
    1 answer
    1. This product contains trace amounts of sulfate. The maximum amount allowable is 0.15% by weight.
      Helpful?
Reviews
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Freiburg, Germany
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Perfect for DNA gel electrophoresis
    We use this agarose already since several years in the lab on a regular basis for our DNA gel electrophoresis and always obtained very good results. We use in for gels from 0.8 up to 4%.
    Helpful?
  2. USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Perfect for Making Plates
    We make 9" X 9" agar plates, and we always use this agarose. The plates always set perfectly!
    Helpful?
  3. 1 Ratings-only review