Merck
A7174
Sigma-Aldrich
Agarose
High Gelling Temperature
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Größe auswählen
10 G
CHF 163.00
25 G
CHF 322.00
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 163.00
25 G
CHF 322.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105317
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Typ
Type VI-A
Form
powder
Verunreinigungen
≤10% water
Asche
≤0.60%
EEO
≤0.14
Übergangstemp.
gel point 41 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Gelstärke
≥900 g/cm2 (1% gel)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Anwendung
  • Quality and applicability of cadaveric donor eyes for molecular biology research: An Indian experience.: This study discusses the use of agarose in preparing donor eyes for molecular biology research, highlighting its effectiveness in preserving samples for high-quality genetic analysis (Kaur et al., 2024).
  • Immunocytochemistry on frozen-embedded cell block for the diagnosis of hematolymphoid cytology specimen: a straightforward alternative to the conventional cell block.: Agarose is used to enhance the immunocytochemistry process, providing a more efficient and clear diagnostic method for hematolymphoid diseases (Choi et al., 2024).
  • Low-melting point agarose as embedding medium for MALDI mass spectrometry imaging and laser-capture microdissection-based proteomics.: Demonstrates the use of low-melting point agarose as a versatile medium for advanced imaging and proteomic analysis, contributing significantly to analytical biochemistry (McDonnell et al., 2023).
  • Autocrine regulation of tumor cell repopulation by Hsp70-HMGB1 alarmin complex.: Agarose is utilized in the study of cellular mechanisms for cancer research, underscoring its importance in experimental setups requiring precise biological simulations (Guzhova et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a
Eric Kim et al.
PloS one, 8(1), e53419-e53419 (2013-01-10)
One advantage of the nematode Caenorhabditis elegans as a model organism is its suitability for in vivo optical microscopy. Imaging C. elegans often requires animals to be immobilized to avoid movement-related artifacts. Immobilization has been performed by application of anesthetics