Merck
T6066
Sigma-Aldrich
Trizma® Base
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
BioPerformance Certified
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Assay
≥99.9% (titration)
Form
crystalline powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, protease, none detected
Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested
≤0.2% water (Karl Fischer)
Verlust
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
Farbe
white
pH-Wert
10.0-11.5
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
Absorption
≤0.05 at 260 at 1 M
≤0.05 at 290 at 40%
≤0.06 at 280 at 1 M
Eignung
suitable for chromatography
suitable for immunoprecipitation
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tris-Base wird auch als Trometamol oder Trizma-Base bezeichnet und spielt eine Schlüsselrolle als biologischer Puffer in verschiedenen Forschungsanwendungen. Es wird häufig in Pufferformulierungen wie TAE und TBE verwendet, da es durch seinen pKa-Wert von 8,1 dafür geeignet ist, den pH-Wert der meisten lebenden Organismen innerhalb des physiologischen Bereichs (pH 7,0 bis 9,0) zu halten. In der Forschung ist jedoch bei der Untersuchung von Proteinen Vorsicht geboten, da Tris die Aktivität bestimmter Enzyme beeinträchtigen kann.
Diese Verbindung kann unabhängig als Puffer oder als Bestandteil gemischter Pufferformulierungen eingesetzt werden, unter anderem als Tris-EDTA(TE)-Puffer, Tris-Acetat-EDTA(TAE)-Puffer, Tris-Borat-EDTA(TBE)-Puffer. Insbesondere ist die Tris-Basis rein, im Wesentlichen stabil und relativ nicht-hygroskopisch.
In Laborumgebungen ist Tris-Base unverzichtbar für die Vorbereitung von Puffern, die mit biologischen Flüssigkeiten kompatibel sind, als Standard-pH-Lösung und für verschiedene Verfahren wie Laktatdehydrogenase-Assays, In-situ-Hybridisierung und Proteinextraktion aus Zellen. Seine Vielseitigkeit erstreckt sich auf Anwendungen im Bereich der Zellkultivierung, Biochemie und in Molekularbiologie-Laboren, wo es Untersuchungen zur Zellmembranpermeabilität und Puffervorbereitung fördert.
Anwendung
Trizma wird wie folgt eingesetzt:
  • als Komponente in der Kultur von humanen embryonalen Stammzellen (hES) auf Fütterzellen von Mensch und Maus
  • als Komponente des Prähybridisierungspuffers in der In-situ-Hybridisierung
  • zur Suspension von getrocknetem Protein vor der SDS-PAGE-Proteincharakterisierung
  • als Komponente des Lysepuffers zum Waschen und Lysieren von Zellen vor der Immunpräzipitation
  • bei der Extraktion und Anreicherung von Membranproteinen zur Trennung durch zweidimensionale Polyacrylamid-Gelelektrophorese
  • in Untersuchungen doppelsträngiger Komplexe von Peptidnukleinsäuren (PNA) und deren komplementärer DNA-Sequenzen durch Verwendung von Anionenaustausch-HPLC
  • in der Kapillarelektrochromatografie und UV-Analyse von Tocopherolen und Tocotriolen
  • als Komponente der Tris/Base-Lösung in einem Sulfohodamin-B-Assay (SRB-Assay)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung im Bereich Zellkultivierung, Biochemie und Molekularchemie
  • Bestätigte geringe Schwermetallkontamination, geeignet für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung von pH 7 bis 9 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 6,8 und 9,0 (25 °C)
  • Getestet auf das Vorliegen von anionischen und kationischen Spuren
  • Getestet auf DNase, RNase und Protease
Verpackung
T6066-1KT:
Jedes Kit enthält 3 Produktmuster à 100 g aus jeweils verschiedenen Chargen.
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Recurrent mutations in the MTOR regulator RRAGC in follicular lymphoma.
Peterson LF, et al.
Clinical Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016)
Culture of human embryonic stem cells on human and mouse feeder cells.
Turksen, Kursad
Human Embryonic Stem Cell Protocols, 91-104 (2006)
Membrane proteins and proteomics: un amour impossible?
Santoni V, et al.
Electrophoresis, 21(6), 1054-1070 (2000)
Capillary electrochromatographic evaluation of vitamin active oil constituents: tocopherols and tocotrienols.
Abidi SL and Rennick KA
Journal of Chromatography A, 913(1-2), 379-386 (2001)
Recognition and strand displacement of DNA oligonucleotides by peptide nucleic acids (PNAs). High-performance ionexchange chromatographic analysis
Lesignoli F, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 177-185 (2001)